Merck
1.19500
Supelco
ホウ酸 溶液
traceable to SRM from NIST H₃BO₃ in H₂O 1000 mg/l B Certipur®
別名:
Boric acid solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
suitable for EPA 200.7
製品種目
Certipur®
濃度
1000 mg/L B in H2O
テクニック
AAS: suitable
pH
4 (20 °C in H2O)
密度
1.000 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
アプリケーション
Boron standard solution may be used as a calibration standard in the determination of boron in shrimps by electrothermal atomic absorption spectrometry.
アナリシスノート
1000 mg/L B in H2O, prepared with high-purityH3BO3 and water
その他情報
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1195000500:
1195000100:
1.19500.0100DISC:
1.19500A.0500:
1.19500.0500DISC:
1195000000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alternative approaches to correct interferences in the determination of boron in shrimps by electrothermal atomic absorption spectrometry
Pasias I, et al.
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 92, 23-28 (2014)
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.