Merck
Z146226
Supelco
長方形TLC展開槽 一式
L × H × W 12.1 cm × 10.8 cm × 8.3 cm
別名:
TLC Developing Chambers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × H × W
12.1 cm × 10.8 cm × 8.3 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TLC developing tanks are used to run TLC plates for separation. It is important to maintain saturated conditions during the analysis which can be achieved by using small tanks, filter paper liners and sufficient solvents. The tank can be equilibrated for 30 mins prior to running the plate to yield good results.
アプリケーション
Aldrich® rectangular TLC developing tanks may be used to develop TLC plates.
脚注
TLC展開槽には、展開槽と蓋が付属しています
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
An overview on thin layer chromatography
Bele, Archana A., and Anubha Khale.
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2, 256-267 (2011)