Merck
Z243914
Supelco
Aldrich® TLC developing tank - cylindrical
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 21.0 cm
別名:
Cylindrical TLC tank
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
外径 × H
6.5 cm × 21.0 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Can be used as a staining chamber. Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
置換部
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2