Merck
509450
SGE社ガスタイトシリンジ, ルアーロック型
50F-LL-GT, volume 50 μL, needle size (not included)
別名:
SYRINGE SGE 50UL, LUER LOCK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
glass syringe
ニードルサイズ
(not included)
特徴
Fixed Luer Lock
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 004230
容量
50 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SGE gas tight syringe without a needle, Model: 50F-LL-GT (volume 50 μL)
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)