安全性情報
26270-U
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
23 ga
詳細
NLL-5/23
特徴
point style 2
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
SGE 39802
ニードルL × 外径
50 mm × 0.63 mm
フィッティング
luer lock
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SGE Needles for luer lock syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
26270-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)