物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22 ga (bevel tip)
特徴
Metal Hub (N)
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 90022
ニードル長
51 mm (2 in.)
適合性
for use with Hamilton LT and TLL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック