物質
PTFE tip
glass body
ニードルサイズ
(not included)
特徴
without needle Luer tip
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80601
ニードル長
, n/a
容量
100 μL
適合性
for use with Hamilton 710LT (Luer tip)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ハミルトン®シリンジは GC分析におけるガス交換を最小限にする気密タイプが入手可能です。このシリンジは正確な容積を送液が可能です。このプランジャーより優れるものはほとんどありません。ルアーロックシリンジにチップを装着することによって、針をチップにしっかりネジ留めすることができます。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)