安全性情報
24531
Hamilton®シリンジ、ルアーチップ
702LT, volume 25 μL, needle size (not included)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
glass body
ニードルサイズ
(not included)
特徴
without needle Luer tip
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80401
ニードル長
, n/a
容量
25 μL
適合性
for use with Hamilton 702LT (Luer tip)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Guy, Jeffrey S.
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques null
Pharmacology for the Prehospital Professional null
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)