安全性情報
20737
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、固定針
710N, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22s ga (bevel tip)
特徴
needle type N (cemented needle)
point style 2
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80600
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
100 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton®シリンジには、GC分析でのガス交換を最小にできる気密タイプがあります。正確な容量を送出できます。プランジャーはきわめて優れています。
アプリケーション
フローインジェクション分析の検出に液体コア光ファイバー型全反射セルが適用される研究で使用されています。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Liquid core optical fiber total reflection cell as a colorimetric detector for flow injection analysis.
Fujiwara, Kitao, and Keiichiro Fuwa.
Analytical Chemistry, 57.6, 1012-1016 (1985)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)