安全性情報
20738
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、固定針
725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
別名:
Hamilton®シリンジ725N 250μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22s ga (bevel tip)
特徴
needle type N (cemented needle)
point style 2
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80700
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
250 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GC分析におけるガス交換を最小限にする気密型ではハミルトン®シリンジが利用可能です。正確な体積を送出することができます。ほとんどの場合、プランジャー式が最も高精度です。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)