Merck
58384
Hamilton® シリンジ、700シリーズ、特殊針
725SNR, volume 250 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
22 ga (blunt tip)
特徴
needle type SN (special needle)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80765
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
250 μL
適合性
for sampling Valco VISF-2
for use with Rheodyne
for use with SSI
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)