安全性情報
20887
Hamilton® HPLCシリンジ
1705RNR, volume 50 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
ニードルサイズ
22s ga (blunt tip)
特徴
blunt tip
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80965
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
50 μL
適合性
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)