Merck
Z261246
Hamilton® GASTIGHT®デジタルシリンジ
1750RN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 2 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22 ga (bevel tip)
特徴
needle N.I.S.T. traceable calibrated syringe
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton DS81230
ニードル長
2 in.
容量
0.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This N.I.S.T. traceable, calibrated syringe device provides constant injection rate. The LCD display shows syringe volume within ± 0.5% of volume dispensed. A fine adjustment thumbwheel sets syringe volumes and the plunger stop can be set for repetitive injections.
The 701N is cemented needle, RN syringes have removable, 2 in. (51 mm) bevel tip needle.
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)