Merck
Z401358
Sigma-Aldrich
KDS single-syringe pump, series 100
AC/DC input 110 V AC
別名:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
1 channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KD Scientific 780100-110V
利用可能性
not available in EU
L × W × H
9 in. × 6 in. × 5 in.
容量
0.01-60 mL
重量
4 1/2 lb
適合性
suitable for MS calibration
suitable for chemical reactor injection
suitable for electrospinning
suitable for infusion
suitable for microfluidics/nanofluidics
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリーズ100の注入ポンプは、正確性や簡便性と、使いやすさや例のない頑丈性などを持ち合わせています。230 VポンプはCE対応です。進化したマイクロプロセッサーによりコントロールされるシリンジポンプは、特に低く、パルスのない流速用にデザインされています。
簡単なセットアップ:
1.シリンジのサイズを選んでください。
2.分注する容量を入力してください。
3.流速を入力し、スタートボタンを押してください。
特長:
  • 10 mL~60 mLまでのどのサイズのシリンジにも対応。
  • 自動容量コントロールと停止。
  • 前回の設定値をメモリーに保存
  • 分注容量の連続表示
  • 簡単なメニューによるセットアップ:シリンジ直径(表示された表から選べます)、分注量および分注流速。
特徴および利点
  • Holds any size syringe from 10 μL to 60 mL syringes
  • Automatic volume control and shutoff
  • Last settings stored in memory
  • Continuous dispense volume display
  • Simple menu-driven setup: syringe diameter (selected from displayed table), dispense volume and dispense flow rate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)