おすすめの製品
使用法
sufficient for 200 reactions
(50 μl final reaction volume each containing 2.5 U Taq DNA-Polymerase)
品質水準
特徴
dNTPs included
hotstart: no
包装
kit of 1 (2 components)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
PCR: suitable
入力
purified DNA
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
PCRマスターには標準的なPCRに必要な試薬が全て含まれています。加える必要があるのは、テンプレートDNAとプライマー、そして必要な量の水だけです。PCRマスターには固定濃度1.5 mMのMgCl2が含まれています。しかしMgCl2を追加して濃度を上げることもできます。PCRマスターで得られるPCR産物には3′末端にAの一塩基突出があり、T/Aクローニングに用いることができます。
PCRマスターは+2~+8℃で安定であり、試薬の融解に時間を取られることなく、すぐにPCRを行うことができます。
PCRマスターは+2~+8℃で安定であり、試薬の融解に時間を取られることなく、すぐにPCRを行うことができます。
ルーチンのアッセイは中サイズのアンプリコンを含み50%のGC含量で行っています。Taq DNA ポリメラーゼは、プルーフリーディング機能はなく、ホットスタート仕様ではありません。+75℃、pH 9で最適な活性が得られます。5′ → 3′DNAポリメラーゼには3′ → 5′エキソヌクレアーゼ活性はありません。この熱安定性の酵素は分子量約95 kDの一本鎖ポリペプチドです。
制限エンドヌクレアーゼの不在:
最初にT. aquaticus BMから単離されたこの酵素には、Taq I制限エンドヌクレアーゼ活性がありません。
制限エンドヌクレアーゼの不在:
最初にT. aquaticus BMから単離されたこの酵素には、Taq I制限エンドヌクレアーゼ活性がありません。
アプリケーション
PCRマスターは、Taq DNAポリメラーゼの単体試薬の代わりに、又はほぼ全ての単純なルーチンのポリメラーゼ連鎖反応用のPCR Core Kitの代わりに使用することができます。唯一の制限は、サンプル容量が全反応容量の半分を超えないことです。PCRマスターミックスは以下の用途に使用されます:
- ルーチンのPCR
- RT-PCR
- シークエンスやラベリングなど、その他のプライマー伸長反応
特徴および利点
- 再現性良好な信頼できる結果:
- 利便性:
- PCRキャリーオーバーの防止:
- すぐに使える:
包装
2コンポーネントを含む1キット
品質
ロットごとにλDNAを用いたPCR試験を行っています。また最新の品質管理手順に従い、ロットごとにエキソヌクレアーゼ、エンドヌクレアーゼ、ニッキング活性がないことを確認しています。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
法的情報
この製品を使用することは、米国特許の請求項および対応する米国以外の特許の請求項の対象になります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。この製品は研究にのみ使用されます。ロシュの特許請求項に基づいて診断に使用するには、ロシュから別のライセンスを取得する必要があります。購入ライセンスに関する詳細は、Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USAに連絡して得ることができます。</ br>購入者への注意事項:限定ライセンス<br />この製品を使用することは、米国特許番号6,127,155の特許請求および対応する米国以外の特許請求の対象になります。 本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。 別の特許に基づく権利、および費用またはその他の商業的報酬に対する購入者の活動の結果の報告を含み、それに限定されないあらゆる種類の商用サービスを行うための権利が明示的に、暗示的、または禁反言によって譲渡されることはありません。 この製品は研究にのみ使用されます。ロシュの特許請求の下でヒトおよび動物の診断に使用するには、ロシュから個別のライセンスを取得する必要があります。 ロシュの特許請求の下での社内研究およびヒトおよび動物の診断以外のすべての使用には、サーモフィッシャーサイエンティフィックからの個別のライセンスを取得する必要があります。ロシュからのライセンス購入に関する詳細情報は、Roche Molecular Systems, Inc.のLicensing Department(4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA or Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany)にお問い合わせただくことにより入手が許可されます。 サーモフィッシャーサイエンティフィックからのライセンス購入に関する詳細情報は、 Thermo Fisher ScientificのLicensing Department(5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA)にお問い合わせいただくことにより入手が許可されます。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- PCR Master Mix (10 vials) 2x concentrated
- Water, PCR Grade (5 vials)
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nury N Olaya-Galán et al.
PloS one, 16(9), e0257492-e0257492 (2021-09-22)
Viruses have been implicated in cancer development in both humans and animals. The role of viruses in cancer is typically to initiate cellular transformation through cellular DNA damage, although specific mechanisms remain unknown. Silent and long-term viral infections need to
Y J Borrell et al.
Biochemistry and molecular biology education : a bimonthly publication of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology, 44(5), 450-462 (2016-06-10)
A Citizen Science approach was implemented in the laboratory practices of Genetics at the University of Oviedo, related with the engaging topic of Food Control. Real samples of food products consumed by students at home (students as samplers) were employed
Cemalettin Bekpen et al.
Genome research, 22(6), 1050-1058 (2012-03-16)
The LRRC37 gene family maps to a complex region of the human genome and has been subjected to multiple rounds of segmental duplication. We investigate the expression and regulation of this gene family in multiple tissues and organisms and show
資料
Taq DNAポリメラーゼのエラー率を低下させるRoche社のポリメラーゼ連鎖反応(PCR)試薬およびPCRセレクションガイド。
Roche polymerase chain reaction (PCR) reagents for reducing the error rate of Taq DNA polymerase and PCR selection guide.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
PCRマスターミックスは、DNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、バッファーのような成分によりPCR/RT-PCRの反応を簡略化するもので、市販のものも自身で作製するものもあります。