Merck
P4600
Sigma-Aldrich
ReadyMixTaq PCR反応液
with MgCl2
別名:
PCR master mix, Taq PCR master mix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.55
品質水準
フォーム
liquid
使用法
sufficient for 100 reactions
特徴
dNTPs included
hotstart: no
濃度
1.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
テクニック
PCR: suitable
colorless
入力
purified DNA
アプリケーション
agriculture
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ReadyMix Taq PCR Reaction Mixは、PCR反応に必要なすべて(特異的なプライマーと鋳型を除く)を含めて調製された溶液です。本混合液は、シグマの高品質Taq DNAポリメラーゼ、純度99%のデオキシヌクレオチドおよび最適反応濃度の2倍の緩衝液を含みます。反応セットアップでは、ReadyMix (25 μL)をプライマー、鋳型および水(全体積50 μL)に加えます。ReadyMix Taq PCR Reaction Mixを使用すると、ピペット・ステップが減って汚染リスクが低減されます。その結果、シグマのTaq DNAポリメラーゼの優れた性能を享受しつつ、時間を節約して誤差を低減できます。
アプリケーション
ReadyMix Taq PCR反応ミックスは、以下の用途に使用されています:
  • 増幅断片長多型(AFLP)マーカーの開発と特異性試験に
  • 最終制限断片長多型(T-RFLP)解析のためのPCR反応に
  • 酵母の分子同定に
  • 通常のPCR増幅に
特徴および利点
  • 標的を7 kbの長さまで増幅します。
  • ReadyMix Taq PCR Reaction Mixは、Taq DNAポリメラーゼと同じ優れた性能をさらに便利な製剤で提供します。
  • ReadyMixフォーマットはセットアップ時間を短縮します。
  • 複数のピペット・ステップによる汚染リスクの低減。
包装
PCRグレ-ドの希釈用の水がバイアルで添付されています。
既定反応体積は50 μLです。
100RXNが1 X 2.5 mLとして充填されています。
単位の定義
1 unitは、74°C、30分間に、10 nmolの全dNTPを酸不溶性DNAに取り込む酵素量です。
法的情報
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求が適用されます。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Establishment of an in vitro trans-splicing system in Trypanosoma brucei that requires endogenous spliced leader RNA
Shaked H, Wachtel C, Tulinski P, Yahia NH et al.
Nucleic Acids Research, 38, 114-114 (2010)
Chitosan inactivates spoilage yeasts but enhances survival of Escherichia coli O157: H7 in apple juice
Kisko G, et al.
Journal of Applied Microbiology, 98(4), 872-880 (2005)
A Dimitroglou et al.
Journal of animal science, 87(10), 3226-3234 (2009-07-21)
A study was conducted to investigate the effect of mannan oligosaccharide (MOS) on the gut microbiota and intestinal morphology of rainbow trout under commercial farming conditions. Juvenile (mean initial BW 38.2 +/- 1.7 g) and subadult (111.7 +/- 11.6 g)
"RNA walk" a novel approach to study RNA?RNA interactions between a small RNA and its target.
Lustig Y, Wachtel C, Safro M, Liu L and Michaeli S
Nucleic Acids Research, 38, 5-5 (2010)
Ashis Kumar Samanta et al.
PloS one, 10(7), e0132961-e0132961 (2015-07-16)
Antibiotic usage in animals as a growth promoter is considered as public health issue due to its negative impact on consumer health and environment. The present study aimed to evaluate effectiveness of herbal residue (ginger, Zingiber officinale, dried rhizome powder)
資料
Learn about the history of the polymerase chain reaction (PCR), from the basic principles that proceeded its discovery to the awarding of a Nobel Prize for Chemistry and more recent developments such as real-time PCR (qPCR) and digital PCR.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
PCRマスターミックスは、多数のPCR反応チューブに分割できるPCR試薬またはRT-PCR試薬の混合物です。通常は、DNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、バッファーが含まれます。独自のマスターミックスを調製するか、市販のものを選択できます。
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
すべて表示
プロトコル
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.
標準PCRプロトコルのステップについて理解し、試薬リストやサイクルパラメータを確認しましょう。DNAの一般的なPCR増幅に用いるこの手法には、標準的なTaq DNAポリメラーゼが使用されます。