品質水準
使用法
sufficient for 100 reactions
1.2 mL sufficient for 100 amplifications
sufficient for 1000 reactions
12 mL sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 10000 reactions
125 mL sufficient for 10000 amplifications
特徴
dNTPs included
hotstart
色
red
アプリケーション
agriculture
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
このPCR ReadyMix は、Sigmaの Extract-N-Amp 植物用PCR キットおよび Extract-N-Amp 組織用 PCR キットと共に使用するためのものです。全ての Extract-N-Amp キットは、1回の増幅における1 回のPCR 反応に十分です。しかし、追加の PCR 反応が必要であれば、この追加の PCR ReadyMix が必要な場合があります。REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix は、PCR産物の分析用アガロースゲルへの、簡便な直接導入を可能にする不活性な追跡色素を含みます。
アプリケーション
- 固定したゼブラフィッシュ胚サンプルの遺伝子型解析
- REDExtract-N-Amp™ 植物用PCR キットを用いて地衣類科から分離したDNAのポリメラーゼ連鎖反応(PCR)増幅
- REDExtract-N-Amp™ 植物用PCRキットを用いた単一酵母コロニーや真菌胞子から分離したDNAの増幅
REDExtract-N-Amp™ PCR Master Mixは、コロニーPCRにも適しています。
特徴および利点
- Gel-ready- ローディングバッファー/トラッキング色素の追加が不要です。増幅後、PCR産物をアガロースゲルに直接ロードします。 赤色トレーサーは、125bpのフラグメントとほぼ同じ速度で移動します(ブロモフェノールブルーよりわずかに速い)。
- 利便性-JumpStart™製品のホットスタート機能により、室温で反応をセットアップできるため、複数のサンプルを取り扱う際に有利です。Ready-mix型はセットアップ時間を短縮します。
- 再現性- 複数のピペット操作による汚染のリスクを低減し、反応および時間が異なっても一貫した性能を提供します。
- 高い 特異性&収量- JumpStart Taq DNA ポリメラーゼは、抗体不活化ホットスタート用酵素で、非特異的な増幅を最小限に抑えながら、ターゲットの収量と特異性を高めるように設計されています。&
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
R4775-.15ML:4548174009437
R4775-BULK:
R4775-1.2ML:4548174009444
R4775PROC:
R4775-125ML-CO:
R4775-12ML-PW:
R4775-PH:
R4775-VAR:
R4775-12.5ML:
R4775-12ML-KC:
R3380-10ML-PW:
R4775-1.2ML-PW:
R3380-5ML-PW:
R4775-125ML:4548174009451
R4268-5VL-PW:
R4775-.15ML-KC:
R4775-1.2ML-KC:
R4775-125ML-PW:
R4775-.15ML-PW:
R4775-12ML:4548174009468
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The Extract-N-Amp Tissue PCR Kit has been created to release PCR-ready DNA from mouse tails in a 15 minute single tube procedure. The included 2x PCR mix is optimized to work with the crude extracts and the solutions in the kit
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
SDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動)用のサンプルの調製および電気泳動条件の最適化の際に生じる課題と、その考えられる原因および対応策を示します。
プロトコル
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.