Merck
R2523
Sigma-Aldrich
REDTaq® ReadyMix PCR反応ミックス
Complete PCR reagent with standard Taq DNA Polymerase and inert dye
別名:
PCR master mix, PCR master mix with loading dye, Taq PCR master mix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.55
品質水準
形状
liquid
使用法
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
特徴
dNTPs included
hotstart: no
テクニック
PCR: suitable
red
入力
purified DNA
アプリケーション
agriculture
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
REDTaq® ReadyMixは、2X濃縮液中のTaq DNAポリメラーゼ、99% pure DNTP、反応バッファー、および不活性赤色色素で構成される、すぐに使用できる混合物です。PCR反応後、PCR産物をアガロースゲルに直接ロードできます。赤色のローディング色素は、1%アガロースゲルの125塩基対フラグメントとほぼ同じ速度で移動します。不活性色素は増幅プロセスに影響しないため、「ネステッドPCR」などでサンプルを簡単に再増幅することができます。
アプリケーション
REDTaq® ReadyMix PCR反応ミックスは以下の用途に使用されています:
  • 通常のポリメラーゼ連鎖反応(PCR)増幅用。
  • cDNAのPCR増幅
  • 半定量的PCR
特徴および利点
ReadyMixの利便性によるREDTaq ®の利点
  • 調製時間を削減します
  • 複数のピペット操作による汚染のリスクを低減させ、再現性を高めます。
  • 反応ごとの成績に一貫性を与えます
  • ローディングバッファー/トラッキング色素の追加が不要です。増幅後、PCR産物をアガロースゲルに直接ロードします
  • 赤色トレーサーは、125bpのフラグメントとほぼ同じ(ブロモフェノールブルーよりわずかに速い)速度で移動します
  • 7kbまでのターゲットを増幅します
  • ローディングバッファーが追加されていないため、ネステッドPCRなどでサンプルを簡単に再増幅することができます。
  • 4℃または−20℃で安定しています。
  • Ready-mix型はセットアップ時間を短縮します。
包装
デフォルトの反応容量は50 μLです
20RXNは、1 X 500 μLとして包装されています
100RXNは、1 X 2.5 mLとして包装されています
調製ノート
25 μLのReadyMixをテンプレート、プライマー、および水に添加して最終反応容量を50 μLにします。 PCR産物は、標準的な精製方法により色素から容易に分離します。不活性赤色色素は自動シークエンシングに影響を及ぼさず、制限酵素断片化、ライゲーションおよび他の下流操作に適しています。
法的情報
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に相当する米国外請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求の適用範囲となります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Tamar Guy-Haim et al.
PeerJ, 6, e5268-e5268 (2018-07-31)
Aquatic subterranean species often exhibit disjunct distributions, with high level of endemism and small range, shaped by vicariance, limited dispersal, and evolutionary rates. We studied the disjunct biogeographic patterns of an endangered blind cave shrimp, Typhlocaris, and identified the geological
Maya Miller et al.
iScience, 23(7), 101262-101262 (2020-06-26)
PhenolaTi is an advanced non-toxic anticancer chemotherapy; this inert bis(phenolato)bis(alkoxo) Ti(IV) complex demonstrates the intriguing combination of high and wide efficacy with no detected toxicity in animals. Here we unravel the cellular pathways involved in its mechanism of action by
Molecular cloning and expression of canine hepcidin
Fry MM, et al.
Veterinary Clinical Pathology / American Society For Veterinary Clinical Pathology, 33(4), 223-227 (2004)
Mengnan Li et al.
Nature communications, 11(1), 1343-1343 (2020-03-14)
Enlarged vestibular aqueduct (EVA) is one of the most commonly identified inner ear malformations in hearing loss patients including Pendred syndrome. While biallelic mutations of the SLC26A4 gene, encoding pendrin, causes non-syndromic hearing loss with EVA or Pendred syndrome, a
Anahit Penesyan et al.
Marine drugs, 11(1), 40-49 (2012-12-29)
A common limitation for the identification of novel activities from functional (meta) genomic screens is the low number of active clones detected relative to the number of clones screened. Here we demonstrate that constructing libraries with strains known to produce
資料
Learn about the history of the polymerase chain reaction (PCR), from the basic principles that proceeded its discovery to the awarding of a Nobel Prize for Chemistry and more recent developments such as real-time PCR (qPCR) and digital PCR.
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
PCRマスターミックスは、多数のPCR反応チューブに分割できるPCR試薬またはRT-PCR試薬の混合物です。通常は、DNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、バッファーが含まれます。独自のマスターミックスを調製するか、市販のものを選択できます。
すべて表示
プロトコル
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.
標準PCRプロトコルのステップについて理解し、試薬リストやサイクルパラメータを確認しましょう。DNAの一般的なPCR増幅に用いるこの手法には、標準的なTaq DNAポリメラーゼが使用されます。