Merck
C0549
Sigma-Aldrich
クロロホルム:イソアミルアルコール 24:1
suitable for nucleic acid purification
別名:
chloroform-isoamyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NA.52
形状
liquid
品質水準
含みます
0.6-1.0% ethanol as stabilizer
適合性
suitable for nucleic acid purification
アプリケーション
agriculture
詳細
クロロホルム:イソアミルアルコール 24:1は、DNA抽出および沈殿に使用される有機試薬です。
アプリケーション
クロロホルム:イソアミルアルコール 24:1は、以下に使用されています:
  • 微生物ゲノムDNA、Daphnia属由来のDNA、およびサーモン精子を抽出するため。
  • 高品質DNA抽出のための単回のDNA沈殿手順のため。
  • タンパク質抽出およびRNAse処理のため。
  • 水分分画からフェノール成分を分離するためのフェノール酸化。
  • 褐色脂肪組織(BAT)、鼠径部白色脂肪組織(iWAT)、および精巣上体脂肪組織(eWAT)からRNAを単離するため。
  • Impatiens balsaminaから全RNAを抽出するための修正臭化セチルトリメチルアンモニウム(CTAB)法のため。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F
引火点(℃)
85 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C0549-1PT-PW:
C0549-1QT:4548173224183
C0549-1QT-PW:
C0549-BULK:
C0549-VAR:
C0549-1PT:4548173224176
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A modified CTAB-based protocol for total RNA extraction from the medicinal plant Impatiens balsamina (Balsaminaceae) for next-generation sequencing studies.
FOONG LC, et al.
Journal of Separation Science, 46(2) (2017)
Defective insulin-stimulated GLUT4 translocation in brown adipocytes induces systemic glucose homeostasis dysregulation independent of thermogenesis in female mice
Picatoste B, et al.
Molecular Metabolism, 53 (2021)
Protocol: a simple method for extracting next-generation sequencing quality genomic DNA from recalcitrant plant species
Healey A, et al.
Plant methods, 10(1), 1-8 (2014)
A modified SDS-based DNA extraction method from raw soybean
Xia YC, et al.
Bioscience Reports, 39(2), BSR20182271-BSR20182271 (2019)
Optimisation of DNA extraction from the crustacean Daphnia.
Athanasio CG
PeerJ, 4, e2004-e2004 (2016)
関連コンテンツ
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.
各種のサンプル(細胞、組織、血液、ウィルスなど)からゲノムDNA、プラスミドDNA、全RNAを抽出・精製するために一般的に使用される方法とダウンストリームアプリケーションの概要。