Merck
1.00979
Supelco
3-メチル-1-ブタノール
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
イソアミルアルコール, イソペンチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1718835
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
204-633-5
NACRES:
NB.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
形状
liquid
自己発火温度
644 °F
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
不純物
≤0.0001% Furfurol
≤0.005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.05% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.06% Acids,esters (as pentylacetate)
≤0.2% Water
≤0.5% n-Amyl alcohol (GC)
≥99% Total isomeric compounds (GC)
蒸発残留物質
≤0.002%
clearAPHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
kinematic viscosity
5.32 cSt(20 °C)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
転移温度
flash point 43.5 °C
溶解性
25 g/L
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES記法
CC(C)CCO
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Total isomeric compounds (GC): ≥ 99 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Colour: ≤ 10 Hazen
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.005 %
Boiling point: 129 - 132 °C
n-Amyl alcohol (GC): ≤ 0.5 %
Acids,esters (as pentylacetate): ≤ 0.06 %
Furfurol: ≤ 0.0001 %
Carbonyl compounds (as CO): ≤ 0.05 %
Readily carbonizable substances: conforms
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.002 %
Water: ≤ 0.2 %
Corresponds to ACS, Ph Eur-reagent
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
110.3 °F - closed cup
引火点(℃)
43.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体