安全性情報
516726
Millipore
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol, 25:24:1 (v/v), Molecular Biology Grade
A 25:24:1 (v/v) mixture of phenol, chloroform and isoamyl alcohol, pH 6.7. Suitable for DNA and RNA applications.
別名:
Organic Solvent Mix for DNA/RNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NA.21
グレード
Molecular Biology
品質水準
アッセイ
≥99% phenol basis (titration)
>99% chloroform basis (HPLC)
形状
liquid (Two-layer)
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
colorless
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
A 25:24:1 (v/v) mixture of phenol, chloroform and isoamyl alcohol, pH 6.7. Suitable for DNA and RNA applications. Absorbance: ≤0.2 at 300 nm; and ≤0.1 at 405 nm and 510 nm. Volume 400 ml. Supplied with 26 ml Tris-based equilibration buffer.
A 25:24:1 (v/v) mixture of phenol, chloroform and isoamyl alcohol, pH 6.7. Suitable for DNA and RNA applications. Prior to equilibration with the Tris-based equilibration buffer (pH ~6.7), the mix is ideal for extraction of proteins and lipids for RNA purification. Following equilibration with the Tris-based equilibration buffer (pH ~8.0), is ideal for extraction of proteins and lipids for DNA purification. Absorbance: ≤0.2 at 300 nm; and ≤0.1 at 405 nm and 510 nm. Volume 400 ml. Supplied with 26 ml Tris-based equilibration buffer.
警告
Toxicity: Toxic (F)
再構成
Following equilibration, refrigerate (4°C).
その他情報
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Yuyan You et al.
PloS one, 14(9), e0222292-e0222292 (2019-09-26)
The giant panda (Ailuropoda melanoleuca) is a native species to China. They are rare and endangered and are regarded as the 'national treasure' and 'living fossil' in China. For the time being, there are only about 2500 giant pandas in