Merck
77619
Supelco
フェノール・クロロホルム・イソアミルアルコール Mix
BioUltra, for molecular biology, 125:24:1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
ND.02
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
形状
liquid
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
4-5(H2O-phase, after extraction with H2O, 1:1)
密度
1.12 g/mL at 20 °C
λ
neat
UV吸収
λ: 330 nm Amax: 0.2
λ: 405 nm Amax: 0.1
λ: 510 nm Amax: 0.1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(Cl)Cl.CC(C)CCO.Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.C5H12O.CHCl3/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-5(2)3-4-6;2-1(3)4/h1-5,7H;5-6H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI Key
ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ナノ粒子ベースの送達システムに同時搭載された複数の RNA カーゴの同時定量:この研究では、先進的な治療用製剤のための高品質な RNA 抽出におけるフェノール-クロロホルム-イソアミルアルコール混合物の応用を調査し、ナノテクノロジーと薬学におけるその重要な役割を強調しています(Lokras et al., 2022)。
  • オンライン固相抽出-キャピラリー電気泳動-質量分析法による癌血清中の循環マイクロ RNA と、その転写後修飾の分析:生体液からマイクロ RNA を正確に抽出するためのフェノール-クロロホルム-イソアミルアルコール混合液の使用を実証し、癌診断と分子病理学に貢献しています(Pero-Gascon et al., 2018)。
  • 綿棒から採取した精子および上皮細胞からの DNA の差異抽出における、アルカリ溶解および圧力サイクル技術の応用:法医学的応用におけるフェノール-クロロホルム-イソアミルアルコール混合液と新技術の統合を強調し、法的および犯罪捜査において重要な DNA 抽出プロセスを強化しています(Nori and McCord, 2015)。
  • ヒト神経膠腫におけるエプスタイン・バーウイルス DNA 配列の頻度:医療研究における DNA 抽出にフェノール-クロロホルム-イソアミルアルコール混合液を使用することで、癌組織におけるウイルスの存在や、腫瘍学およびウイルスに関する研究を促進します(Fonseca et al., 2015)。
  • 組織中のマイコバクテリアの検出における DNA 抽出の重要な役割:この研究は、病原体の分子検出におけるフェノール、クロロホルム、イソアミルアルコール混合液の有効性を強調しており、微生物学的診断および感染症研究における基本的な手法となっています(Radomski et al., 2013)。
物理的形状
フェノ-ル、クロロホルム、イソアミルアルコ-ルの125:24:1(v/v/v)混合物です。2 mM酢酸ナトリウム溶液(pH 4)で飽和しています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77619-INTR:
77619-BULK:
77619-100ML:4548173179797
77619-VAR:
77619-500ML:4548173179803
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wiesław Bogdanowicz et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(30), 12279-12282 (2009-07-09)
We report the results of mitochondrial and nuclear DNA analyses of skeletal remains exhumed in 2005 at Frombork Cathedral in Poland, that are thought to be those of Nicolaus Copernicus (1473-1543). The analyzed bone remains were found close to the
Dae-Wook Yang et al.
Cell death and differentiation, 28(1), 233-250 (2020-08-02)
The microtubule network is crucial for cell structure and function. Patronin is a conserved protein involved in protecting the minus end of microtubules. Conversely, Klp10A is a kinesin-like microtubule depolymerase. Here we report the role of Drosophila Patronin and Klp10A