Merck
P2069
Sigma-Aldrich
10 mMトリス、pH 8.0、1 mM EDTAで飽和した25:24:1のフェノール:クロロホルム:イソアミルアルコール
Supplied with Equilibration buffer, for molecular biology
別名:
DNA extraction
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NA.52
グレード:
for molecular biology
アッセイ:
≥99.0%
アプリケーション:
agriculture
グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
pH
6.5-6.9(pH of phenolic phase)
7.8-8.2(pH of phenolic phase after the addition of Equilibration Buffer)
アプリケーション
agriculture
保管温度
2-8°C
アプリケーション
フェノール:クロロホルム:イソアミルアルコールの溶液は、心筋生検からの全RNA分離の研究のためのRNAの調製に使用されています。これは、ヒトアンドロゲン受容体(HUMARA)クローン性アッセイ時にDNAを抽出するためにも使用されています。
大きな未変成ゲノムDNAの分離など、より高いpHを必要とするアプリケーションでは、Equilibration Buffer(平衡化緩衝液)の添加をお勧めします。
包装
P3803と、フェノ-ル相のpHを 8.0± 0.2に調整するための平衡バッファ-が別途付属します。
適合性
このロットのフェノール:クロロホルム:イソアミルアルコールの25:24:1溶液は、E. coliからpBR322 DNA粗調製物を抽出することにより、検査されました。 アガロースゲル電気泳動による評価によると、抽出されたDNAは分解も濃度低下もしていませんでした。 同じ手順が,精製pBR322 DNAおよびラムダHind III断片化DNAにも適用されました。 電気泳動評価によると、精製調製物は分解も濃度低下も検出されませんでした。
調製ノート
小さいボトルのEquilibration Buffer(平衡化緩衝液)の全内容物をフェノール:クロロホルム:イソアミルアルコール入りの大きいボトルに加えます。 使用の約2~4時間前、穏やかに混合し、自然に相を分離させます。 これにより、フェノール溶液のpHはpH 6.7 ± 0.2~8.0 ± 0.2となります。
その他情報
Equilibration Buffer(平衡化緩衝液)を添加した後、本製品は6ヵ月間安定です。一方、緩衝液を添加しなかった場合は2年間安定です。 遮光して-20℃で保存すれば、使用期限は延長され、Equilibration Buffer(平衡化緩衝液)添加後1年以上となります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2069-BULK:
P2069-5X100ML:4548173205588
P2069-VAR:
P2069-100ML:4548173205564
P2069-400ML-PW:
P2069-100ML-PW:
P2069-400ML:4548173205571
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yongzhong Wang et al.
Microcirculation (New York, N.Y. : 1994), 13(3), 187-197 (2006-04-22)
Angiogenic therapies in animals have demonstrated the development of new blood vessels within ischemic myocardium. However, results from clinical protein and gene angiogenic trials have been less impressive. The present study aimed to investigate the expression of angiogenic genes in
Ellen Marie Straarup et al.
Nucleic acids research, 38(20), 7100-7111 (2010-07-10)
The potency and specificity of locked nucleic acid (LNA) antisense oligonucleotides was investigated as a function of length and affinity. The oligonucleotides were designed to target apolipoprotein B (apoB) and were investigated both in vitro and in vivo. The high
Martin Häring et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 9, 235-235 (2015-09-22)
The endocannabinoid (eCB) system possesses neuromodulatory functions by influencing the release of various neurotransmitters, including γ-aminobutyric acid (GABA) and glutamate. A functional interaction between eCBs and the serotonergic system has already been suggested. Previously, we showed that cannabinoid type-1 (CB1)
Ole William Petersen et al.
The American journal of pathology, 162(2), 391-402 (2003-01-28)
A breast carcinoma biopsy showed cytochemical evidence of epithelial mesenchymal transition and an alpha-smooth muscle actin-positive stromal reaction. To study the lineage, and the nature of the cells in the stromal reaction, we derived a novel cell line, HBFL-1, from
Amber L Scott et al.
Molecular biology and evolution, 34(10), 2690-2703 (2017-09-29)
Polyploidization events have occurred during the evolution of many fungi, plant, and animal species and are thought to contribute to speciation and tumorigenesis, however little is known about how ploidy level contributes to adaptation at the molecular level. Here we
プロトコル
Method for reverse transcription of RNA into DNA. Uses a premixed reagent that contains reverse transcriptase, dNTPs, primers, RNase inhibitor and buffer. Fast generation of cDNA.