Merck
P4682
Sigma-Aldrich
フェノール 溶液
BioReagent, Saturated with 0.01 M citrate buffer, pH 4.3 ± 0.2, for molecular biology
別名:
nucleic acid extraction
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
6428463
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
liquid
テクニック
RNA purification: suitable
pH
4.1-4.5 (25 °C)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェノール溶液は、クエン酸バッファーで飽和した透明な液体です。フェノールは、芳香族炭素環に直接結合したヒドロキシル基を特徴とする有機化合物です。モノヒドロキシベンゼンの共通名称がフェノールです。
アプリケーション
フェノール溶液は以下に使用されています:
  • フェノール-クロロホルム抽出の標準プロトコルによるRNA抽出に
  • 細胞壁単糖分析法において、Commelina communisin(ツユクサ)の葉の背軸側からの表皮片を処理するため
  • RNA単離のための溶解-変性バッファーの成分として
生物化学的/生理学的作用
フェノール溶液は、標準フェノール-クロロホルムプロトコルを用いた核酸抽出などの、さまざまな分子生物学的用途に使用できます。この有機溶媒は、潜在的なタンパク質変性剤としても機能します。フェノール-クロロホルム抽出法は、核酸を抽出するために広く使用されています。フェノールはRNase活性を完全には阻害しませんが、クロロホルムやアルコールと組み合わせると核酸の単離に有効になる特性を有します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P4682-400ML:4548173206813
P4682-400ML-PW:
P4682-100ML-PW:
P4682-BULK:
P4682-100ML:4548173206806
P4682-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
mRNA expression profiles for Escherichia coli ingested by normal and phagocyte oxidase-deficient human neutrophils
Staudinger BJ, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 110(8), 1151-1163 (2002)
Effect of oxygen, and ArcA and FNR regulators on the expression of genes related to the electron transfer chain and the TCA cycle in Escherichia coli
Levanon SS, et al.
Metabolic engineering, 7(5-6), 364-374 (2005)
PHENOLS
Smith PWG and Tatchell AR
Aromatic Chemistry, 79-104 (1969)
Sagit Shalel-Levanon et al.
Biotechnology and bioengineering, 92(2), 147-159 (2005-07-01)
Escherichia coli has several elaborate sensing mechanisms for response to the availability of oxygen and the presence of other electron acceptors. The adaptive responses are coordinated by a group of global regulators, which include the one-component Fnr protein, and the
Nucleic Acid Extraction Techniques
Shin JH, et al.
Journal of Separation Science, 209?225-209?225 (2012)