製品種目
BioReagent
品質水準
形状
powder
テクニック
titration: suitable
蛍光検出
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
InChI Key
RGPLGPBQJOQFJS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
フルオレセインナトリウム塩(FSS)のようなキサンテン蛍光物質は、化学やライフサイエンスの多様な分野で使われる汎用化合物です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
46960-500G-F:
46960-VAR-F:
46960-BULK-F:
46960-100G-F:
46960-25G-F:
試験成績書(COA)