安全性情報
1.03992
SAFC
Fluorescein sodium (C.I. 45350)
extra pure
別名:
Fluorescein sodium (C.I. 45350)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H10Na2O5
CAS番号:
分子量:
376.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171501
EC Index Number:
208-253-0
品質水準
形状
powder
有効性
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
溶解性
500 g/L
かさ密度
600 kg/m3
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Fluorescein sodium is used as fluorescent tracer.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
Jan Code
1039929999:
1039920000:
1039921000:
1039921003:
CO1E1039921000:
試験成績書(COA)