認証
APHA
USP
品質水準
法規制遵守
FDA
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
dextrose, 20 g/L
potato extract, 4 g/L
包装
pkg of 100 g
pkg of 2.5 kg
pkg of 500 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
色
light yellow
最終pH
5.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Aspergillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Penicillium spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- 業界標準に準拠した培地性能試験による品質管理
- ISO 9001に準拠した品質保証
- コスト効率の高い粉末培地
調製ノート
その他情報
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70139-2.5KG:
70139-500G:
70139-VAR:
70139-BULK:
70139-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.