Merck
O3506
Millipore
オートミール寒天
NutriSelect® Basic, Microbiologically tested, cultivation of fungi, particularly macrospore formation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
組成
Oatmeal 60.0 g/LAgar 12.5 g/L
包装
pkg of 1 kg
pkg of 250 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
food and beverages
適合性
fungi
molds
yeasts
詳細
オートミール寒天培地は、真菌培養、特に大胞子形成のために使用される選択培地で、真菌の分類と同定に役立ちます。オートミールは、真菌の増殖に必要な炭水化物、アミノ酸、ペプチド、ビタミン、ミネラルの供給源です。オートミール寒天培地は、多くの糸状菌生物(特に皮膚糸状菌)の大分生子をはじめとした分生子の増殖をもたらす生物や、酵母の厚膜胞子形成を刺激するため、真菌の形態学や同定の研究に非常に適した培地となっています。オートミール寒天培地は栄養レベルが低いため、酵母やカビの長期保存にも適しています。
アプリケーション
オートミール寒天培地は、真菌培養、特にさまざまな食品、飲料、臨床サンプル由来の大胞子形成のために使用されます。
調製ノート
蒸留水1 Lに72.5 gを溶解します。121°Cで15分間オートクレーブ処理します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O3506-250G-PW:
O3506-250G:
O3506-1KG:
O3506-1KG-PW:
O3506-VAR:
O3506-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Colin Charnock
Microorganisms, 9(1) (2021-01-07)
Plastic pollution has become one of the most critical environmental issues, as rapidly increasing production, compounded by persistence of plastic wastes in the environment, are outpacing efforts to keep ecosystems plastic-free. A switch to plastics more amenable to microbial attack