Merck
13752
Sigma-Aldrich
ペニシリンG ナトリウム塩
96.0-102.0%
別名:
ベンジルペニシリン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17N2NaO4S
CAS番号:
分子量:
356.37
Beilstein:
3834217
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51283424
eCl@ss:
34010400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
96.0-102.0%
形状
powder
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI Key
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペニシリンGはスペクトルの狭い天然の抗生物質です。ペニシリンGは肺炎レンサ球菌、グループA、B、CおよびGレンサ球菌、非腸球菌グループDレンサ球菌、ビリダンスレンサ球菌および非ペニシリナーゼ産生ブドウ球菌に対して有効です。
化学構造:β-ラクタム
アプリケーション
ペニシリンGは、ペニシリン結合タンパク質2および咽頭炎の症例から単離した非毒素産生性のジフテリア菌を研究するために使われています
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ペニシリンGは、ペニシリン結合タンパク質(PBP)に結合して細胞壁合成を阻害することで作用し、ペプチドグリカン鎖架橋を阻害します。
抗菌スペクトル:ペニシリンGには、グラム陽性およびグラム陰性細菌に対する活性があります。
包装
1 G、 5 G
注意
溶液は濾過滅菌すると、2~8°Cで1週間、-20°Cではそれより長い期間保存できます。溶液は37°Cで3日間安定です。ナトリウム塩は100 mg/mLでH2Oに可溶です。
その他情報
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。製品はペニシリン含有です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
13752-BULK-F:
13752-5G-F:
13752-VAR-F:
13752-1G-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C von Hunolstein et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 50(1), 125-128 (2002-07-04)
Twenty-four strains of non-toxigenic Corynebacterium diphtheriae biotype gravis from the throats of patients with pharyngitis/tonsillitis were assayed for susceptibility to penicillin and erythromycin using determination of MIC, MBC and time-kill curves. There were no differences between the MICs of penicillin
Susumu Ochiai et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 60(1), 54-60 (2007-06-02)
In Neisseria gonorrhoeae, the mosaic structure of penicillin-binding protein 2 (PBP 2), composed of fragments of PBP 2 from Neisseria cinerea and Neisseria perflava, was significantly associated with decreased susceptibility to cephalosporins, particularly oral cephalosporins. The aim of this study
Paul P Drury et al.
Neuropharmacology, 83, 62-70 (2014-04-15)
Basal ganglia injury after hypoxia-ischemia remains common in preterm infants, and is closely associated with later cerebral palsy. In the present study we tested the hypothesis that a highly selective neuronal nitric oxide synthase (nNOS) inhibitor, JI-10, would improve survival
Nandita Pasari et al.
Scientific reports, 9(1), 6091-6091 (2019-04-17)
Paenibacillus polymyxa A18 was isolated from termite gut and was identified as a potential cellulase and hemicellulase producer in our previous study. Considering that members belonging to genus Paenibacillus are mostly free-living in soil, we investigated here the essential genetic
Shella Gilbert-Girard et al.
Microorganisms, 8(11) (2020-11-26)
In an effort to find new repurposed antibacterial compounds, we performed the screening of an FDA-approved compounds library against Staphylococcus aureus American Type Culture Collection (ATCC) 25923. Compounds were evaluated for their capacity to prevent both planktonic growth and biofilm
資料
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.