Merck
Y3127
Millipore
酵母モルト寒天
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
形状
powder
組成
Agar, 20.00 g/L
Dextrose, 10.00 g/L
Malt extract, 3.00 g/L
Peptic digest of animal tissue, 5.00 g/L
Yeast extract, 3.00 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Aspergillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Lactobacillus spp.
nonselective for Penicillium spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
nonselective for aciduric bacteria
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
アプリケーション
酵母、糸状菌、耐酸性微生物の単離と培養に用います。
調製ノート
蒸留水1000 mLに酵母モルト寒天41 gを懸濁させます。沸騰するまで加熱し、培地を完全に溶解します。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。選択的培地を調製するには、培地をpH 3.0~4.0に酸性化するか、抗生物質を添加します。酸を添加した後は、培地を加熱しないでください。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y3127-500G:
Y3127-500G-PW:
Y3127-VAR:
Y3127-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.