Merck
XNAT2R
Sigma-Aldrich
Extract-N-Amp 組織用PCRキット
sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 amplifications
別名:
Tissue direct PCR kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106303
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 1000 extractions
sufficient for 1000 reactions
品質水準
特徴
dNTPs included
hotstart
テクニック
PCR: suitable
colorless
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Extract-N-Amp組織用 PCR キットは、さまざまな細胞や組織由来 DNA の迅速な抽出や直接PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)による目的のターゲットの増幅に必要な試薬のすべてを提供します。独自の抽出法により、長時間の酵素消化やホモジナイズの必要がなくなります。また本キットは、抽出液から直接増幅するために特別に設計された、ホットスタート PCR ReadyMixを含んでいます。
アプリケーション
Extract-N-Amp組織PCRキットはDNA抽出とポリメラーゼ連鎖反応(PCR)に使用されています。
特徴および利点
  • 迅速 – 15分でPCR用のゲノムDNAを速やかに抽出
  • 便利 – 長時間の酵素消化やカラム精製が不要
  • 実用的 – 遺伝子型解析用の迅速なゲノムDNAの分離に完璧
  • フレキシブル – マウス尾、毛、動物組織、唾液、および口腔スワブ用のプロトコールを利用可能
  • 特異的 – ゲノムDNAの高特異的PCR増幅のためのホットスタート抗体
  • 抽出液は4 oCで最低6ヵ月安定
構成
キットには、Tissue Preparation Solution、Extraction Solution、Extract-N-Amp PCR Reaction Mixが含まれています。
原理
キットにはマウス尾、毛髪、動物組織、唾液およびバッカルスワブ由来のゲノム DNA の抽出および増幅のための検証済みプロトコールが含まれます。 典型的な方法では、Tissue Preparation Solution および Extraction Solution を使用して、室温において 10 分間インキュベーションしたサンプルからゲノム DNA を抽出します。 サンプルを 95°Cで 3 分間加熱し、3 番目の溶液を混合して PCR 前に阻害性物質を中和します。 DNA 抽出物の一部を、キットに含まれるプライマーおよび Extract-N-Amp PCR ReadyMix を含む PCR 反応物に添加します。
その他情報
詳細については、www.sigma-aldrich.com/extract-n-ampをご覧ください。
本キットには、PCR成分調合済み透明溶液が含まれます。 PCR成分調合済み溶液に不活性追跡用色素とローディング色素を添加したREDExtract-N-Amp組織PCRキットには、XNAT-1000RXNをご注文ください"
法的情報
本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、取扱説明書に明記された特許に基づく訴訟から免責されます。他のいかなる特許権(5'Nuclease Processの特許権など)も、暗示または禁反言によって明示的に譲渡されることはありません。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
米国特許番号 5,338,671、5,587,287、および対応する他国の特許に基づき、in vitro研究への使用が認可されている抗体です。
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求の適用範囲となります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stefano Boi et al.
Virology, 499, 136-143 (2016-09-23)
We have demonstrated in a mouse model that infection with a retrovirus can lead not only to the generation of recombinants between exogenous and endogenous gammaretrovirus, but also to the mobilization of endogenous proviruses by pseudotyping entire polytropic proviral transcripts
Cindy Y Kok et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 21(10), 1823-1831 (2013-07-03)
Viral vectors based on adeno-associated virus (AAV) are showing exciting promise in gene therapy trials targeting the adult liver. A major challenge in extending this promise to the pediatric liver is the loss of episomal vector genomes that accompanies hepatocellular
Sergio Y Alcoser et al.
BMC biotechnology, 11, 124-124 (2011-12-20)
Xenograft samples used to test anti-cancer drug efficacies and toxicities in vivo contain an unknown mix of mouse and human cells. Evaluation of drug activity can be confounded by samples containing large amounts of contaminating mouse tissue. We have developed
Xiaodong Sun et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 12(7), 1133-1141 (2013-03-09)
Parkin, an E3 ubiquitin ligase well known for its role in the pathogenesis of juvenile Parkinson disease, has been considered as a candidate tumor suppressor in certain types of cancer. It remains unknown whether parkin is involved in the development
Chelsea D Mullins et al.
PloS one, 8(6), e67941-e67941 (2013-07-05)
Activating mutations in Ras (N- and K-) are the most common point mutations found in patients with multiple myeloma (MM) and are associated with poor clinical outcome. We sought to directly examine the role of Ras activation in MM pathogenesis
資料
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit has been created to release PCR-ready DNA from mouse tails in a 15 minute single tube procedure. The included 2x PCR mix is optimized to work with the crude extracts and the solutions in the kit
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
すべて表示
プロトコル
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.