アプリケーション
This direct PCR (polymerase chain reaction) kit is also suitable for gene copy number experiments and amplifying and quantifying DNA from multiple tissue sample types.
特徴および利点
- Novel – all liquid, single-step extraction of genomic DNA for quantitative PCR (qPCR)
- Fast – tissue to qPCR in 15 minutes
- Convenient – no long enzymatic digestions and no column purifications
- Simple – rapid, easy-to-follow protocol
- Sensitive – specially formulated Hot Start® SYBR® Green PCR ReadyMix™ for highly specific PCR amplification and quantitation of genomic DNA
- Safe – no organic extraction with hazardous chemicals
構成
原理
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
プロトコル
Genotyping mouse tail samples takes 1.5 hours with SYBR Green Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit, cutting time from days, crucial for timely experiments.
SYBR® Green Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit enables rapid genomic DNA extraction and amplification from animal tissues.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
関連コンテンツ
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.
各種のサンプル(細胞、組織、血液、ウィルスなど)からゲノムDNA、プラスミドDNA、全RNAを抽出・精製するために一般的に使用される方法とダウンストリームアプリケーションの概要。