Merck
DNAQF
Sigma-Aldrich
DNA定量化キット, 蛍光アッセイ
Quantitation of DNA using bisBenzimide
別名:
dsDNA quantification
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
NACRES:
NA.84
品質水準
使用法
sufficient for 750 assays (2 ml each)
テクニック
nucleic acid detection: suitable
保管温度
−20°C
詳細
キットには、蛍光色素bisBenzimide(Hoechst 33258)を用いたDNAの定量に必要なすべての試薬が含まれています。本キットは、RNAやタンパク質の存在下でも、高感度、迅速、そして正確な二本鎖DNAの測定を10 ng/mL~5 μg/mLの範囲で可能にします。蛍光測定法は、DNAの定量に用いられる高感度かつ簡便な方法です。蛍光色素であるbisBenzimideH33258は、主に二本鎖DNA(dsDNA)の小溝のAT配列に結合し、ナノグラム量のDNA(10 ng/mL~10 mg/mL)の定量に特異的に使用されます。360 nmで励起すると、DNAの存在下で色素の460 nmの蛍光発光が大幅に増加します。
アプリケーション
DNA定量キット(蛍光アッセイ)は、以下のDNAの濃度/含量を測定するために使用されています:
  • 新生児ラット心室筋細胞(NRVM)
  • ヒト間葉系幹細胞(hMSC)/相対的アルカリホスファターゼ(ALP)量正規化用サンプル
  • マウス肺線維芽細胞株(NIH3T3細胞)
特徴および利点
  • ナノグラム量のDNAの定量に適しています。
  • 精製品だけでなく、RNAやタンパク質を含有する粗抽出液のDNA測定にも利用できます。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Detailed technical bulletin 1 ea
関連製品
製品番号
詳細
価格
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J M Teare et al.
BioTechniques, 22(6), 1170-1174 (1997-06-01)
Molecular biology is now a routine tool in almost all biological research fields. With the exponential growth in the number of molecular biological techniques, there is a recognizable need for sensitive, accurate and precise quantitation of nucleic acids. We present
Claire G Jeong et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 100(8), 2088-2096 (2012-05-23)
As articular cartilage is avascular, and mature chondrocytes do not proliferate, cartilage lesions have a limited capacity for regeneration after severe damage. The treatment of such damage has been challenging due to the limited availability of autologous healthy cartilage and
The Effect of Pericellular Oxygen Levels on Proteomic Profile and Lipogenesis in 3T3-L1 Differentiated Preadipocytes Cultured on Gas-Permeable Cultureware.
Weiszenstein M
PLoS ONE, 11(3), e0152382-e0152382 (2016)
Steve Elder et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 106(8), 2251-2260 (2018-03-27)
Given the limited availability of fresh osteochondral allografts and uncertainty regarding performance of decellularized allografts, this study was undertaken as part of an effort to develop an osteochondral xenograft for articular cartilage repair. The purpose was to evaluate a simple
Brian D Fink et al.
PloS one, 7(6), e39430-e39430 (2012-06-30)
It has been suggested that cells that are independent of insulin for glucose uptake, when exposed to high glucose or other nutrient concentrations, manifest enhanced mitochondrial substrate oxidation with consequent enhanced potential and generation of reactive oxygen species (ROS); a