安全性情報
E8155
Sigma-Aldrich
Extract-N-Amp PCR Diluent
colorless, storage temp.:2-8°C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106303
NACRES:
NA.55
品質水準
colorless
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
The Extract-N-Amp PCR Diluent is intended for use with all of the Extract-N-Amp, REDExtract-N-Amp and SYBR® Green Extract-N-Amp PCR Kits, except the Extract-N-Amp and REDExtract-N-Amp Blood PCR Kits. It is specifically formulated to dilute extracted DNA samples before PCR. This step may ameliorate the amplification of the marker gene by minimizing chimeric molecule formation and decreasing PCR inhibitor concentrations. Extract-N-Amp PCR Diluent is intended to supplement the kit reagents. Use of this reagent prevents usage of kits reagents where many dilutions are required.
法的情報
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
E8155-500ML:
E8155PROC:
E8155-100ML:
E8155-PH:
E8155-100ML-PW:
E8155-500ML-PW:
E8155-BULK:
E8155-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
DNA template dilution impacts amplicon sequencing-based estimates of soil fungal diversity
<B>Castle SC, et al.</B>
PhytoKeys, 100-107 (2018)
資料
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.