アプリケーション
- 遺伝子型決定のための末端の結合セグメント
- ゼブラフィッシュ胚/ひれ組織からのゲノムDNA抽出
- マウス胚の耳タグ、尾端、および胚卵黄嚢からのDNA抽出
- 菌類胞子および菌糸からのDNA抽出
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
T3073PROC:
T3073-VAR:
T3073-.3ML:
T3073-30ML-CO:
T3073-30ML:
T3073-BULK:
T3073-30ML-KC:
T3073-3ML:
T3073-.3ML-KC:
T3073-3ML-KC:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
SYBR® Green Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit enables rapid genomic DNA extraction and amplification from animal tissues.