Merck
XNATRG
Sigma-Aldrich
SYBR® Green Extract-N-Amp Tissue PCR Kit
sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 amplifications
別名:
Tissue direct PCR kit, Tissue direct real-time PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106303
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 1000 extractions
sufficient for 1000 reactions
品質水準
特徴
dNTPs included
hotstart
テクニック
PCR: suitable
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The SYBR® Green Extract-N-Amp Tissue PCR kit is a direct PCR (polymerase chain reaction) kit that contains all the reagents needed for rapid extraction, amplification and detection of genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
アプリケーション
SYBR® Green Extract-N-Amp tissue PCR kit has been used for DNA extraction and genotyping.
特徴および利点
  • Novel – all liquid, single-step extraction of genomic DNA for quantitative PCR (qPCR)
  • Fast – tissue to qPCR in 15 minutes
  • Convenient – no long enzymatic digestions and no column purifications
  • Simple – rapid, easy-to-follow protocol
  • Sensitive – specially formulated Hot Start® SYBR® Green PCR ReadyMix for highly specific PCR amplification and quantitation of genomic DNA
  • Safe – no organic extraction with hazardous chemicals
構成
キットには、Extraction Solution、Neutralization Solution、Tissue Preparation Solution、Extract-N-Amp SYBR Green PCR ReadyMixが含まれます。Extract-N-Amp SYBR Green PCR ReadyMixは、2倍濃度の反応混合液で、SYBR Green、バッファー、塩、 dNTP、Taqポリメラーゼ、JumpStartTaq抗体が含まれます。本製品は、特に抽出試薬とともに使用するために最適化されており、ホットスタートPCRにおいて特異度を高めるためのJumpStart Taq抗体と、リアルタイムPCRにおける非特異的レポーターとして働くSYBR Green Iが含まれています。
原理
DNA is rapidly extracted from a tissue by incubating the sample with a mixture of the Extraction Solution and the Tissue Preparation Solution at room temperature for 10 minutes. After a 3-minute heat denaturing step, an equal volume of Neutralization Solution B is added to the extract to neutralize inhibitory substances and the extract is ready for real-time PCR in any plate-based real-time thermal cycling system. An aliquot of the neutralized extract is then combined with the Extract-N-Amp SYBR® Green PCR ReadyMix and user-provided PCR primers.
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/extract-n-ampをご覧ください。
法的情報
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,994,056、6,171,785と、対応する米国外での特許請求のうち、1つ以上が適用されます。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求(米国特許番号6,814,934に含まれる装置やシステムなど)によって保護されている権利や、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Trenis D Palmer et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (51)(51), doi:10-doi:10 (2011-06-16)
During metastasis cancer cells disseminate from the primary tumor, invade into surrounding tissues, and spread to distant organs. Metastasis is a complex process that can involve many tissue types, span variable time periods, and often occur deep within organs, making
Haroldo A Toque et al.
PloS one, 8(8), e72277-e72277 (2013-08-27)
Elevated arginase (Arg) activity is reported to be involved in diabetes-induced vascular endothelial dysfunction. It can reduce L-arginine availability to nitric oxide (NO) synthase (NOS) and NO production. Akita mice, a genetic non-obese type 1 diabetes model, recapitulate human diabetes.
Linda Doan et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (11)(11), doi:10-doi:10 (2008-12-11)
Genomic detection of DNA via PCR amplification and detection on an electrophoretic gel is a standard way that the genotype of a tissue sample is determined. Conventional preparation of tissues for PCR-ready DNA often take several hours to days, depending
Modesto Rojas et al.
PloS one, 8(12), e84357-e84357 (2013-12-21)
Diabetic retinopathy, a major cause of blindness, is characterized by increased expression of vascular endothelial growth factor (VEGF), leukocyte attachment to the vessel walls and increased vascular permeability. Previous work has shown that reactive oxygen species (ROS) produced by the
Ilya Chumakov et al.
Orphanet journal of rare diseases, 9, 201-201 (2014-12-11)
Charcot-Marie-Tooth disease type 1A (CMT1A) is the most common inherited sensory and motor peripheral neuropathy. It is caused by PMP22 overexpression which leads to defects of peripheral myelination, loss of long axons, and progressive impairment then disability. There is no
資料
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
プロトコル
The REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
SYBR® Green Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit enables rapid genomic DNA extraction and amplification from animal tissues.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.