Merck
FSSGMMRO
Roche
FastStart SYBR Green Master
sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
品質水準
特徴
dNTPs included: no
hotstart
メーカー/製品名
Roche
包装
pkg of 500 x 20 μL reactions (04673484001)
pkg of 5000 x 20 μL reactions (04673492001)
テクニック
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
入力
purified DNA
検出方法
probe-based
詳細
FastStart SYBR Green Master; 取扱説明書
FastStart SYBR® Green Masterは、LightCycler®装置以外のリアルタイムPCRシステムでの定量的ポリメラーゼ連鎖反応(qPCR)および逆転写(RT)-qPCR用の、ROXを含まないすぐに使用できるホットスタート反応混合液です。このマスター混合液を使用すれば、DNAの検出および分析のための反応液の調製が簡単になります。リアルタイムPCR装置、適切なPCR用プライマーおよび加水分解プローブと組み合わせてFastStart TaqMan® Probe Masterを使用することにより、特定のDNA配列の非常に高感度な検出および定量化が可能です。
SYBR® Green Iは、二本鎖DNA特異的色素です。各段階のDNA合成で、反応混合液に含まれるSYBR® Green I色素は、増幅されたPCR産物に結合します。蛍光によりアンプリコンを検出することができます。
ホットスタート産物では、特異性、感度、およびPCR収率が著しく改善されることが証明されています。FastStart Taq DNAポリメラーゼの一部のアミノ酸残基には熱不安定性のブロック基があり、室温ではこれが改変酵素を不活化します。したがって、プライマーが非特異的に結合できる間は、伸長が生じません。FastStart Taq DNAポリメラーゼは、高温(すなわち、+95℃におけるプレインキュベーション段階)でブロック基を除去することにより活性化されます。
FastStart SYBR® Green Masterは、GCまたはAT含量が多いDNA配列を含む、あらゆるDNAまたはcDNA標的配列の増幅および検出に使用することができます。しかし、現在使用中の検出プロトコルを、使用する特定のリアルタイムPCR機器に適合させたり、標的ごとに特定のPCRプライマーを設計したりすることが必要になります。
このマスター混合液とメルクのTranscriptor First Strand cDNA合成キットを組み合わせることで、2段階qRT-PCRで優れた結果を得てください。
アプリケーション
The FastStart SYBR® Green Masterは、SYBR® Green I検出のフォーマットで、qPCRおよび2段階qRT-PCに使用されています。これは下記の用途でも使用されています:
  • アデノ随伴ウイルス(AAV)力価測定のための定量的ポリメラーゼ連鎖反応(qPCR)
  • グリセロアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GAPDH)と比較した各Col6a1~3遺伝子の発現レベルの測定のためのqPCR
  • Gタンパク質共役エストロゲン受容体1(GPER)mRNAの定量的リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応(qRT-PCR)
  • 遺伝子発現研究のためのqRT-PCR
LightCycler®装置以外のあらゆるリアルタイムqPCR装置でFastStart SYBR® Green Masterをご使用ください。
特徴および利点
  • PCRの感度と特異性を改善します:
FastStart Taq DNAポリメラーゼは、この混合物に依存して、ホットスタートPCRによる非特異的増幅産物の生成を最小限にします。
  • qPCRの結果の過剰評価を回避します:
SYBR Green Iが結合する量によって定量化されるべき量を実際よりも大きくする可能性のある、非特異的増幅産物およびプライマーダイマーを排除します。
  • 広範囲にわたるDNAまたはcDNA標的の増幅と検出を行えます:
GC-またはAT-リッチなものを含めて、長さ500 bpまでの断片を増幅します。LightCycler®機器以外のあらゆるリアルタイムPCR機器で機能します。
  • LightCycler®機器以外のあらゆるリアルタイムPCR機器を使用することができます:
2種類の配合、すなわちROX基準色素を含む配合と含まない配合の中から1つを選択できます。
  • qPCRの準備にかかる時間と労力を削減します:
この、容易に使える2倍濃縮マスター混合液のおかげで、成分の混合、MgCl2の的的、あるいはその他の時間のかかる最適化ステップを行う必要がなくなります。
  • キャリーオーバー汚染によって生じる偽陽性の発生を防止します:
この混合物はdUTPを含んでいるので、ウラシル-DNAグリコシラーゼを併用することにより、前回のPCR反応から持ち越された混入DNAを排除することができます。
構成
FastStart SYBR Green Masterは2倍濃縮のマスター混合液で、FastStart Taq DNAポリメラーゼ、反応緩衝液、ヌクレオチド (dATP, dCTP, dGTP, dUTP)、およびSYBR Green Iを含んでいます。
品質
機能試験: ロットごとに、3種類の鋳型、すなわちGC-リッチの鋳型、AT-リッチの鋳型、および長鎖の鋳型 (約440 bp) を用いてqPCR性能についての試験が行われます。
その他情報
qPCR標的
原理上、FastStart SYBR Green Masterは、GC-リッチまたはAT-リッチな標的を含めて、あらゆるDNAまたはcDNA標的の増幅および検出に使用することが可能です。しかし、標的ごとに、以下の操作が必要になります:
  • 現在使用中の検出プロトコルを、使用する特定のリアルタイムPCR機器に適合させ、
  • 標的のための特定のPCRプライマーを設計します。
一般的な推奨事項につきましては、ご使用中のリアルタイムPCR機器の操作者マニュアルをご参照ください。
2種類の形態が利用可能です
マスター混合液は2種類の形態、すなわちROX基準色素を含むものと含まないものを利用できます。
キャリーオーバー汚染を防止します
このマスター混合液にはdUTPが含まれており、これがPCR産物に組み込まれることで、キャリーオーバー汚染によって生じる擬陽性の防止に役立ちます。次のPCRを行う際に、ウラシル-DNAグリコシラーゼを加えて、ウラシルを含むキャリーオーバー汚染物質 (前回のPCRに由来する増幅産物) を分解させることができます。
qRT-PCR
このマスター混合液と弊社の2段階qRT-PCR用Transcriptor First Strand cDNA合成キットを組み合わせます。このキットを用いることで、すべてのリアルタイムPCR機器で良好な結果と作業効率が得られます。
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
法的情報
FastStart is a trademark of Roche
LightCycler is a registered trademark of Roche
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A MARCH6 and IDOL E3 Ubiquitin Ligase Circuit Uncouples Cholesterol Synthesis from Lipoprotein Uptake in Hepatocytes
Anke Loregger
Molecular and Cellular Biology (2015)
Age-related arterial telomere uncapping and senescence is greater in women compared with men
Ashley E
Experimental Gerontology (2016)
Fabien Sénéchal et al.
The Journal of biological chemistry, 290(38), 23320-23335 (2015-07-18)
Pectin methylesterases (PMEs) catalyze the demethylesterification of homogalacturonan domains of pectin in plant cell walls and are regulated by endogenous pectin methylesterase inhibitors (PMEIs). In Arabidopsis dark-grown hypocotyls, one PME (AtPME3) and one PMEI (AtPMEI7) were identified as potential interacting
Human Bocavirus: Prevalence and Clinical Spectrum at a Children's Hospital
Clinical Infectious Diseases (2006)
Yu-Tzu Chan et al.
International journal of cancer, 146(6), 1674-1685 (2019-07-25)
G protein-coupled estrogen receptor-1 (GPER), a member of the G protein-coupled receptor (GPCR) superfamily, mediates estrogen-induced proliferation of normal and malignant breast epithelial cells. However, its role in breast cancer stem cells (BCSCs) remains unclear. Here we showed greater expression
資料
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
PCRマスターミックスは、多数のPCR反応チューブに分割できるPCR試薬またはRT-PCR試薬の混合物です。通常は、DNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、バッファーが含まれます。独自のマスターミックスを調製するか、市販のものを選択できます。
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
関連コンテンツ
ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)は核酸分子増幅技術の1つであり、RT-PCR、ホットスタートPCR、エンドポイントPCRを含む多くのアプリケーションで広く使用されています。
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.