Merck
FPCR-RO
Roche
FastStart PCRマスター
sufficient for ≤100 reactions (04710436001), sufficient for ≤400 reactions (04710444001), sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001)
sufficient for ≤100 reactions (04710436001)
sufficient for ≤400 reactions (04710444001)
品質水準
包装
pkg of 2 × 1.25 mL (04710436001)
pkg of 8 × 1.25 mL (04710444001)
pkg of 10 × 5 mL (04710452001)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
PCR: suitable
保管温度
−20°C
詳細
ホットスタートポリメラーゼ連鎖反応(PCR)は、すぐに使用できる2倍濃縮ホットスタートマスターミックスであるFastStart PCR Masterを使用すれば容易です。このマスターミックスには、FastStart Taq DNA Polymerase、(ロシュ)高品質PCR-Gradeヌクレオチド、およびサーマルサイクラー装置でのPCRおよび2段階逆転写酵素(RT)-PCRに必要なその他すべての試薬が含まれています。
FastStart PCR Masterでは、ジゴキシゲニン(DIG)-dUTPなどの修飾ヌクレオチドを使用できます。DIG-dUTPによる標識は、最終容量に最終濃度10 μMの修飾ヌクレオチドを添加することで実現できます。
このマスターミックスとTranscriptor First Strand cDNA Synthesis Kit(ロシュ)を組み合わせることにより、2段階RT-PCRで優れた結果が得られます。′
アプリケーション
FastStart PCR Masterは、ほぼすべてのホットスタートPCRアプリケーション用の単一試薬の便利な代替品です。これは、最大2 kbの長さのゲノムDNAおよびcDNA標的、またはプラスミドDNA標的上のより長い断片の増幅に、高い特異性、感度、および収率で適用できます。この酵素は、PCRセットアップ中+15~+25°Cでは不活性ですが、続く初期変性時に+95°Cで活性化します。本キットは以下のことに使用できます。
  • 最大2 kbのホットスタートPCR
  • 最大2 kbのホットスタートRT-PCR
  • ハイスループットPCR
  • ダイレクトコロニーPCR
FastStart PCR Masterは以下の用途に使用されています。ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)法によるNosemasp.(カイコ病原性微胞子虫)のDNAの解析に。PCRによるゲノムDNAの検証に、PCR法によるRNAの増幅に。
特徴および利点
FastStart Masterは、+75°C未満の温度で不活性な組換えFastStart Taq DNAポリメラーゼを改変しました。キットには、幅広いテンプレートを取り扱うために最適化されたPCR緩衝液とGC-RICH溶液も含まれています。
  • より高い特異性、感度、および収量:
ホットスタートPCRによってPCRセットアップが簡単になります。
  • ロボットセットアップの使用。
+15~+25°Cで24時間安定なこの酵素混合物を使用。
  • セットアップ時間を短縮。
マスターミックスを+2~+8°Cで貯蔵し、最大1カ月間すぐに使用できます。
内容
FastStart Taq DNAポリメラーゼ、反応緩衝液、およびヌクレオチド(dATP、dCTP、dGTP、dTTP)を含む2倍濃縮マスターミックス。
包装
1キットの内容:FastStart Taq DNAポリメラーゼ、反応緩衝液、およびヌクレオチド(dATP、dCTP、dGTP、dTTP)を含む2倍濃縮マスターミックス。
単位の定義
体積活性:>= 80 U/mL
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
法的情報
購入の際の注意:限定ライセンス<br />この製品を使用することは、米国特許番号6,127,155の特許請求および対応する米国以外の特許請求の対象になります。 本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。′ 別の特許に基づく権利、および費用またはその他の商業的報酬に対する購入者の活動の結果の報告を含み、それに限定されないあらゆる種類の商用サービスを行うための権利が明示的に、暗示的、または禁反言によって譲渡されることはありません。′ この製品は研究にのみ使用されます。ロシュの特許請求の下でヒトおよび動物の診断に使用するには、ロシュから個別のライセンスを取得する必要があります。 ロシュの特許請求の下での社内研究およびヒトおよび動物の診断以外のすべての使用には、サーモフィッシャーサイエンティフィックからの個別のライセンスを取得する必要があります。ロシュからのライセンス購入に関する詳細情報は、Roche Molecular Systems, Inc.のLicensing Department(4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA or Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany)にお問い合わせただくことにより入手が許可されます。 サーモフィッシャーサイエンティフィックからのライセンス購入に関する詳細情報は、 Thermo Fisher ScientificのLicensing Department(5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA)</ br>にお問い合わせいただくことにより入手できます。購入される方へのお知らせ:限定的ライセンス<br />この製品を使用することは、米国特許番号5,677,152と5,773,258の特許請求および対応する米国以外の特許請求の対象になります。 本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。′ 別の特許に基づく権利、および費用またはその他の商業的報酬に対する購入者の活動の結果の報告を含み、それに限定されないあらゆる種類の商用サービスを行うための権利が明示的に、暗示的、または禁反言によって譲渡されることはありません。′ この製品は研究にのみ使用されます。 ロシュの特許請求の下でヒトおよび動物の診断に使用するには、ロシュから個別のライセンスを取得する必要があります。 ロシュの特許請求の下での社内研究およびヒトおよび動物の診断以外のすべての使用には、サーモフィッシャーサイエンティフィックからの個別のライセンスを取得する必要があります。ロシュからのライセンス購入に関する詳細情報は、Roche Molecular Systems, Inc.のLicensing Department(4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA or Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany)にお問い合わせただくことにより入手が許可されます。 サーモフィッシャーサイエンティフィックからのライセンス購入に関する詳細情報は、 Thermo Fisher ScientificのLicensing Department(5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA)にお問い合わせいただくことにより入手が許可されます。
FastStart is a trademark of Roche
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
F Kyle Satterstrom et al.
Methods in enzymology, 543, 141-163 (2014-06-14)
Sirtuin 3 (SIRT3) is a major regulator of oncometabolism. Indeed, the activity of SIRT3 significantly affects the response to oxidative stress, glycolytic proficiency, and tumorigenic potential of malignant cells. Thus, a system to accurately measure the transcriptional activity of the
Cristina Botías et al.
Research in veterinary science, 93(1), 150-155 (2011-09-13)
Microsporidiosis caused by infection with Nosema apis or Nosema ceranae has become one of the most widespread diseases of honey bees and can cause important economic losses for beekeepers. Honey can be contaminated by spores of both species and it
First Identification of Nosema Ceranae (Microsporidia) Infecting Apis Mellifera in Venezuela
Porrini, et al.
Journal of Apicultural Science, 61, 149-152 (2017)
A recurrent point mutation in PRKCA is a hallmark of chordoid gliomas
<BIG>Rosenberg S, et al.</BIG>
Nature Communications, 9, 2371-2371 (2018)
Randy F Stout et al.
PloS one, 8(11), e81771-e81771 (2013-12-07)
Transgene technology is one of the most heavily relied upon tools in modern biological research. Expression of an exogenous gene within cells, for research and therapeutic applications, nearly always includes promoters and other regulatory sequences. We found that repeats of
資料
PCR troubleshooting protocols require exploring all potential error sources to ensure reliable results, addressing each problem independently.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
SDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動)用のサンプルの調製および電気泳動条件の最適化の際に生じる課題と、その考えられる原因および対応策を示します。
関連コンテンツ
Efficiently amplify your samples with confidence using KOD One™ PCR Master Mix for ultra-fast PCR with one of the fastest elongation rates available for high fidelity polymerases.