Merck
XNAP2
Sigma-Aldrich
Extract-N-Amp 植物用PCRキット
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
別名:
Plant direct PCR kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106303
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 100 amplifications
sufficient for 100 extractions
sufficient for 100 reactions
品質水準
特徴
dNTPs included
hotstart
テクニック
PCR: suitable
colorless
アプリケーション
agriculture
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Extract-N-Amp Plant PCRキットは直接PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)用です。本キットには、植物の葉からのゲノムDNAの迅速な抽出や、PCRによるターゲットの増幅に必要な試薬のすべてが含まれています。新しい抽出溶液であり、従来のように植物組織の凍結は必要ありません。
アプリケーション
Extract-N-Amp Plant PCR Kitは、植物および菌糸体からのゲノムDNAの分離に使用されます。また、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)にも使用されます。
Extract-N-Amp Plant PCRキットは遺伝子型決定での使用に適しています。
生キノコからのDNA抽出に使用されています。
特徴および利点
  • 単一の方法により植物ゲノムDNAを15分以内でPCR用に抽出可能
  • 冷凍、物理的な破壊、有機溶媒抽出、カラム精製および沈殿が不要
  • 抽出したDNAと併用するための特別処方のPCR ReadyMixを提供
  • ホットスタート抗体がゲノムDNAの高度に特異的なPCR増幅を保証
  • ハイスループット植物遺伝子解析に適している
  • 時間のかかる酵素消化処理を不要にして、時間と労力を節約
  • 抽出したDNAは4°Cで少なくとも6か月間安定
構成
Extract-N-Amp Plant PCRキットには、希釈溶液、抽出溶液、 およびExtract-N-Amp PCR反応ミックス(2倍)(バッファー、塩、dNTP、Taqポリメラーゼ、およびJumpStart Taq抗体)が含まれます。
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/extract-n-ampをご覧ください。
Extract-N-Amp Plant PCRキットは実験室用途に限ります。薬剤、家庭、またはその他の用途には使用できません。
法的情報
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elin Videvall et al.
mSystems, 2(6) (2017-11-29)
The gut microbiome of animals is emerging as an important factor influencing ecological and evolutionary processes. A major bottleneck in obtaining microbiome data from large numbers of samples is the time-consuming laboratory procedures required, specifically the isolation of DNA and
Ante Karoglan et al.
Acta dermato-venereologica, 99(13), 1253-1257 (2019-10-02)
Imbalance in skin microflora, particularly related to certain Cutibacterium acnes strains, may trigger acne. Application of non-acne-causing strains to the skin may modulate the skin microbiome and thereby lead to a reduction in acne. This pilot study evaluates the safety
Phylogenetic placements and cultural characteristics of Tuber species isolated from ectomycorrhizas
Obase K, et al.
Mycoscience (2021)
Len N Gillman et al.
Journal of evolutionary biology, 23(6), 1327-1330 (2010-05-12)
A faster rate of nuclear DNA evolution has recently been found for plants occupying warmer low latitudes relative to those in cooler high latitudes. That earlier study by our research group compared substitution rates within the variable internal transcribed spacer
Jessica M Vélez et al.
PloS one, 16(1), e0231367-e0231367 (2021-01-07)
The ectomycorrhizal fungal symbiont Cenococcum geophilum is of high interest as it is globally distributed, associates with many plant species, and has resistance to multiple environmental stressors. C. geophilum is only known from asexual states but is often considered a
資料
The Extract-N-Amp™ kits are designed to rapidly extract and amplify genomic DNA. The plant tissue version of these kits has been optimized to amplify without concern over plant inhibitors. This technical document will discuss the versions of this kit that are available and help you find the best kit suited for your needs.
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
すべて表示
プロトコル
The Extract-N-Amp™ Plant PCR Kits contain all of the reagents required to rapidly extract and amplify genomic DNA from plant leaves.
関連コンテンツ
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.