Merck
XNAB2
Sigma-Aldrich
Extract-N-Amp 血液用PCRキット
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
別名:
Blood direct PCR kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106303
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 100 amplifications
sufficient for 100 extractions
sufficient for 100 reactions
品質水準
特徴
dNTPs included
hotstart
テクニック
PCR: suitable
colorless
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Extract-N-Amp Blood PCR Kits contain all of the reagents necessary to rapidly extract host genomic DNA from whole blood and amplify targets of interest by direct PCR. This novel extraction system eliminates the need for any type of purification, organic extraction, centrifugation, heating, filtration or alcohol precipitation. The kit also includes a PCR ReadyMix, specially formulated for amplification directly from the extract. This formulation uses an antibody based hot start, for specific amplification.
アプリケーション
Extract-N-Amp Blood PCR Kit has been used to extract DNA from genomes and dried blood spot samples. It has also been used for polymerase chain reaction (PCR).
特徴および利点
  • Efficient 8 minute prep allows greater speed and throughput
  • No need for any type of purification, organic extraction, centrifugation or alcohol precipitation
  • Simple, 3 step procedure with no special equipment required
  • Hot start antibody included for highly specific PCR amplification of genomic DNA
  • Compatible with multiple format (single tube or 96-well plate)
  • Can be used with whole blood or blood cards
  • Extract stable at 4 °C for at least 6 months
原理
10μgの全血にExtraction Solutionを添加して5分間室温でインキュベ-トするだけで、ゲノムDNAを抽出できます。阻害物質を中和するため、PCRの前にNeutralization Solutionを添加します。次に、PCR ReadyMixにDNA抽出物の一部を添加します。
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/extract-n-ampをご覧ください。
法的情報
本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、取扱説明書に明記された特許に基づく訴訟から免責されます。他のいかなる特許権(5'Nuclease Processの特許権など)も、暗示または禁反言によって明示的に譲渡されることはありません。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
米国特許番号 5,338,671、5,587,287、および対応する他国の特許に基づき、in vitro研究への使用が認可されている抗体です。
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求が適用されます。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • L3289Lysis Solution for BloodSDS
  • N9784Neutralization Solution for BloodSDS
  • P8115Extract-N-Amp PCR ReadyMix for BloodSDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Roger G Rank et al.
Infection and immunity, 77(3), 1216-1221 (2009-01-14)
Over the last several years, four different phages of chlamydiae, in addition to a phage associated with Chlamydia psittaci isolated from an ornithosis infection in ducks over 25 years ago, have been described and characterized. While these phages and their
Min Lu et al.
Blood, 120(15), 3098-3105 (2012-08-09)
Interferon (IFN-α) is effective therapy for polycythemia vera (PV) patients, but it is frequently interrupted because of adverse events. To permit the long-term use of IFN, we propose combining low doses of IFN with Nutlin-3, an antagonist of MDM2, which
Maria C Walsh et al.
PloS one, 6(11), e27177-e27177 (2011-12-02)
We assessed the effect of short-term feeding of genetically modified (GM: Bt MON810) maize on immune responses and growth in weanling pigs and determined the fate of the transgenic DNA and protein in-vivo. Pigs were fed a diet containing 38.9%
Bo G Winkel et al.
BMC medical genetics, 12, 22-22 (2011-02-11)
The use of dried blood spots (DBS) samples in genomic workup has been limited by the relative low amounts of genomic DNA (gDNA) they contain. It remains to be proven that whole genome amplified DNA (wgaDNA) from stored DBS samples
Mads Vilhelm Hollegaard et al.
Molecular genetics and metabolism, 108(4), 225-231 (2013-02-21)
DNA methylation is the most common DNA modification and perhaps the best described epigenetic modification. It is believed to be important for genomic imprinting and gene regulation and has been associated with the development of diseases such as schizophrenia and
資料
The Extract-N-Amp Blood PCR Kits contain all the reagents needed to rapidly extract and amplify human genomic DNA from whole blood, whole blood dried on a blood card, and cultured mammalian cells.
The Extract-N-Amp Blood PCR Kits contain all the reagents needed to rapidly extract and amplify human genomic DNA from whole blood, whole blood dried on a blood card, and cultured mammalian cells.
Extract-N-Amp simplifies DNA extraction and amplification, enabling PCR directly from FTA blood cards, reducing variability.
Extract-N-Amp is a versatile, combined DNA extraction and amplification kit intended to simplify the generation of PCR products from a range of sample types. This methodology can be used without modification to perform PCR on blood samples stored on FTA blood cards (Whatman) which removes the need for the laborious and costly washing procedures that the standard FTA protocol stipulates. This technique removes the variability between sample preparations and maximizes the number of PCR reactions that can be performed on individual FTA blood card samples.
すべて表示