Merck
XNAB
Sigma-Aldrich
REDExtract-N-Amp 血液用PCRキット
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106303
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 100 amplifications
sufficient for 100 extractions
sufficient for 100 reactions
品質水準
特徴
dNTPs included
hotstart
テクニック
PCR: suitable
red
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The REDExtract-N-Amp Blood PCR Kits contain all of the reagents necessary to rapidly extract host genomic DNA from whole blood and amplify targets of interest by direct PCR (polymerase chain reaction). This novel extraction system eliminates the need for any type of purification, organic extraction, centrifugation, heating, filtration or alcohol precipitation. The kit also includes a PCR ReadyMix, specially formulated for amplification directly from the extract. This formulation uses an antibody based hot start, for specific amplification. The REDExtract-N-Amp Blood PCR Kit contains a tracking dye that allows for convenient direct loading of PCR reactions onto agarose gels for analysis.
アプリケーション
REDExtract-N-Amp Blood PCR Kit has been used to extract genomic DNA from blood samples, peripheral blood leukocytes, endocervical swab eluates of mice and parasites. It has also been used to perform polymerase chain reaction (PCR) using oligonucleotide primers.
特徴および利点
  • Efficient 8 minute prep allows greater speed and throughput
  • No need for organic extraction, centrifugation or alcohol precipitation
  • Hot start antibody for highly specific PCR amplification of genomic DNA
  • Can be used with whole blood or blood cards
  • Extract stable at 4 °C for at least 6 months
  • Compatible with any format (single tube, 96-well, etc.)
  • Simple, 3 step procedure with no special equipment required
  • REDExtract-N-Amp requires no loading buffers or tracking dyes required for gel analysis
  • PCR products are suitable for direct cloning and sequencing
原理
10μgの全血にExtraction Solutionを添加して5分間室温でインキュベ-トするだけで、ゲノムDNAを抽出できます。阻害物質を中和するため、PCRの前にNeutralization Solutionを添加します。次に、PCR ReadyMixにDNA抽出物の一部を添加します。
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/extract-n-ampをご覧ください。
法的情報
本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、取扱説明書に明記された特許に基づく訴訟から免責されます。他のいかなる特許権(5'Nuclease Processの特許権など)も、暗示または禁反言によって明示的に譲渡されることはありません。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
米国特許番号 5,338,671、5,587,287、および対応する他国の特許に基づき、in vitro研究への使用が認可されている抗体です。
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に相当する米国外請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求の適用範囲となります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • L3289Lysis Solution for BloodSDS
  • N9784Neutralization Solution for BloodSDS
  • P8240REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix for BloodSDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lung-Cheng Lin et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 17(6), 1460-1469 (2008-06-19)
The urinary benzene metabolites, trans, trans-muconic acid (ttMA) and S-phenylmercapturic acid (SPMA), are widely used as benzene exposure biomarkers. The influence of the glutathione S-transferase (GST) genetic polymorphism on the excretion levels of urinary ttMA and/or SPMA has been investigated.
Olivier A E Sparagano et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1081, 505-508 (2006-12-01)
Our study is based on the collection of blood and ticks from sheep in Iran and Italy. Polymerase chain reaction (PCR) testing was performed to target the 18S rRNA gene and RLB was performed using previously published probes. In Italy
Slawomir J Teper et al.
Molecular vision, 16, 2598-2604 (2010-12-15)
To determine whether gene polymorphisms of the major genetic risk factor for age-related macular susceptibility 2 (ARMS2 A69S) and the complement factor H Y402H influence the response to a variable-dosing treatment regimen with ranibizumab for age-related macular degeneration. This prospective
Kosei Moriyama et al.
Microbiology and immunology, 52(7), 375-382 (2008-08-01)
Bacterial 16S ribosomal RNA genes (rDNA) were detected in blood samples from two healthy individuals by PCR under conditions involving 30 cycles that did not produce any visible products from negative control saline. Even from control samples, PCR involving 35-40
Dongdong Ma et al.
Blood, 118(2), 289-297 (2011-05-19)
HSCs are defined by their ability to self-renew and maintain hematopoiesis throughout the lifespan of an organism. The optical clarity of their embryos and the ease of genetic manipulation make the zebrafish (Danio rerio) an excellent model for studying hematopoiesis.
資料
Extract-N-Amp simplifies DNA extraction and amplification, enabling PCR directly from FTA blood cards, reducing variability.
Extract-N-Amp is a versatile, combined DNA extraction and amplification kit intended to simplify the generation of PCR products from a range of sample types. This methodology can be used without modification to perform PCR on blood samples stored on FTA blood cards (Whatman) which removes the need for the laborious and costly washing procedures that the standard FTA protocol stipulates. This technique removes the variability between sample preparations and maximizes the number of PCR reactions that can be performed on individual FTA blood card samples.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
すべて表示