Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
NS220
Sigma-Aldrich
神経突起伸長アッセイキット(3 µm)
The NS220 Neurite Outgrowth Assay Kit (3 µm) is based on the use of Millicell cell culture inserts (chambers) containing a permeable membrane with 3-μm pores at the base.
別名:
3 µm Assay Kit, Assay Kit for Neurites, Neurite Outgrowth Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
品質水準
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
詳細
アプリケーション
CHEMICON′ の NS220 神経突起伸長アッセイキット(3 µm)は、Millipore の微孔性組織培養インサート技術を活用し、底部に 3-μm の孔を持つ透過性膜を含む Millicell 細胞培養インサート(チャンバー)の使用に基づいています。本キットで使用される Millicell インサートは、N1E-115 細胞 [Abe et al., 2003]、後根神経節、シュワン細胞 [Windebank et al., 1985]など、直径 3 µmまでの神経突起を形成する細胞に適しています。インサートは回収容器に収まるように設計されており、使用時にはインサート膜の底に接触した分化培地が入ります。突出した神経突起は細孔を容易に通過しますが、細胞体は通過しないため、透過性膜は神経突起と細胞体を識別することができます。したがって、神経突起がこの膜の孔を横切るように誘導することで、神経突起の精製集団が膜の下側、神経細胞体が堆積している表面から遠位に位置することになります。
このアッセイは、神経突起の形成と反発に影響を与える化合物を定量的に測定するための、シンプルで効率的かつ汎用性の高いシステムです。このシステムにより、多数の生物学的・薬理学的薬剤を同時にスクリーニングし、神経突起の伸長と反発に関与する接着受容体や誘導受容体の機能を直接評価したり、トランスフェクト細胞における遺伝子機能を分析したりすることができます。 微孔性フィルターにより、 神経突起と細胞体の生化学的分離・精製が可能となり、タンパク質の発現、シグナル伝達プロセス、神経突起の伸長・退縮プロセスを制御する薬物標的の同定について、詳細な分子分析ができるようになります。NS220 神経突起伸長アッセイキットに含まれる試薬および材料は 12 回分です。
注記:本キットに含まれる孔径 3 µm のインサートは、PC12 細胞の使用には適していません。PC12 細胞体の直径が比較的小さいため [Abe et al., 2003]、これらの細胞の一部は 3 µm の孔を通過し、結果が不明瞭になる場合があります。Chemicon′の NS225 神経突起伸長アッセイキット(1 µm)は、PC12細胞用に特別に設計され、PC12細胞を用いて検証されています。
アプリケーション
NS220 神経突起伸長アッセイキット(3 µm)は、底部に 3-μm の孔を持つ透過性膜を含む Millicell 細胞培養インサート(チャンバー)の使用に基づいています。
構成
1.神経突起伸長プレートアセンブリ、3 μm:(部品番号 2007256)3 μm 孔径膜付き Millicell 吊り下げインサート 12 枚を含む 24 ウェルプレート 1 枚。
2.神経突起染色液:(部品番号 90242)20 mLボトル1本。
3.神経突起染色液抽出緩衝液:(部品番号 90243)20 mLボトル1本。
4.神経突起伸長アッセイプレート:(部品番号 2007255)24 ウェルプレート 2 枚。
5.綿棒:(部品番号 10202)綿棒 50 本。
6.ピンセット:(部品番号 10203) 各1個。
保管および安定性
2~8° Cで保管した場合、キット構成要素は使用期限まで安定です。 凍結したり高温に曝露したりしないでください。使用期限後、残っている試薬はすべて廃棄してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
NS220:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael M Poon et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 26(51), 13390-13399 (2006-12-22)
The regulated translation of localized mRNAs in neurons provides a mechanism for spatially restricting gene expression in a synapse-specific manner. To identify the population of mRNAs present in distal neuronal processes of rodent hippocampal neurons, we grew neurons on polycarbonate
Chia-Wei Phan et al.
PloS one, 10(11), e0143004-e0143004 (2015-11-14)
Neurodegenerative diseases are linked to neuronal cell death and impairment of neurite outgrowth. An edible mushroom, Pleurotus giganteus was found to stimulate neurite outgrowth in vitro but the chemical constituents and the underlying mechanism is yet to be elucidated. The
A J Windebank et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 5(6), 1563-1569 (1985-06-01)
In order to understand the relationship of supporting cells to the differentiation of neurons in culture, we have used morphometry to study myelination of dorsal root ganglion (DRG) neurons by central or peripheral supporting cells. Dissociated DRG cultures from 15-day
Mark A Ozog et al.
The Journal of biological chemistry, 283(10), 6546-6560 (2007-12-19)
Attempts to promote neuronal survival and repair with ciliary neurotrophic factor (CNTF) have met with limited success. The variability of results obtained with CNTF may, in part, reflect the fact that some of the biological actions of the cytokine are
Jelena Popović et al.
Cellular and molecular neurobiology, 39(5), 619-636 (2019-03-16)
Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) is a side effect of platinum-based chemotherapy and decreases the quality of life of cancer patients. We compared neuroprotective properties of several agents using an in vitro model of terminally differentiated human cells NT2-N derived from
資料
Optimized cell based neurite outgrowth assays and reagents to study neuron function and development.