Merck
77140
Sigma-Aldrich
ペプチドグリカン Staphylococcus aureus由来
cell wall component
別名:
Peptidoglycan from S. aureus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.32
品質水準
フォーム
lyophilized powder
溶解性
soluble, hazy to turbid, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に、Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)のペプチドグリカンが使用されています:
  • リンパ球の刺激に:ペプチドグリカンは、哺乳類細胞に存在するtoll様受容体2(TLR2)を活性化します。これはポリ(I:C)のアンタゴニストとして働きます
  • 唯一の検体に腹腔内接種することによるg型リゾチーム刺激のため
  • リン酸塩緩衝液生理食塩水の溶液にして、Labeo rohita(ロフー)の幼魚に注入し、ヌクレオチド結合オリゴマー形成ドメイン2(NOD-2)遺伝子発現に及ぼす影響を研究するため
生物化学的/生理学的作用
グラム陽性菌の細胞壁は、主にペプチドグリカンで構成されています。これはペプチド架橋により連結された多糖鎖で構成されています。このペプチドグリカンは細胞壁に一定の剛性をもたらし、細胞に機械的強度を与えます。また、これは発熱に対するサイトカイン産生など免疫反応を刺激することが知られている表面分子です。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
グラム陽性生物の細胞壁の主要成分。N-アセチル-D-グルコサミンおよびムラミン酸の交互β 1~4結合残基を有するグリカン主鎖で構成されます。細菌のペプチドグリカンの免疫学的活性;ペプチドグリカン型の細菌細胞壁およびその分類学的意味;ブドウ球菌感染時のペプチドグリカンに対する抗体反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
77140-VAR:
77140-25MG:
77140-10MG:
77140-50MG:
77140-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sara Abouelasrar Salama et al.
Mediators of inflammation, 2020, 6087109-6087109 (2020-07-23)
The serum amyloid A (SAA) gene family is highly conserved and encodes acute phase proteins that are upregulated in response to inflammatory triggers. Over the years, a considerable amount of literature has been published attributing a wide range of biological
Molecular characterization of nucleotide binding and oligomerization domain (NOD)-2, analysis of its inductive expression and down-stream signaling following ligands exposure and bacterial infection in rohu (Labeo rohita)
Swain B, et al.
Developmental and Comparative Immunology, 36(1), 93-103 (2012)
ABC transporters involved in the biogenesis of the outer membrane in gram-negative bacteria
Narita S
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 75(6), 1044-1054 (2011)
Peptidoglycan types of bacterial cell walls and their taxonomic implications.
K H Schleifer et al.
Bacteriological reviews, 36(4), 407-477 (1972-12-01)
Xue Kong et al.
Frontiers in physiology, 9, 1476-1476 (2018-11-09)
Vesicomyidae clams are common species living in cold seeps, which incorporates symbiotic bacteria into their body maintaining endosymbiosis relationship. As members of pattern recognition receptor (PRR) family, peptidoglycan recognition proteins (PGRPs) recognize pathogen associated molecular patterns and play an important
資料
Peptidoglycan structure: alternating GlcNAc and N-acetylmuramic acid cross-linked to peptides form the basic backbone.