Merck
A3007
Sigma-Aldrich
N-アセチルムラミン酸
≥98% (TLC)
別名:
(R)-2-(アセチルアミノ)-3-O-(1-カルボキシエチル)-2-デオキシ-D-グルコース, 2-アセトアミド-2-デオキシ-3-O-(D-1-カルボキシエチル)-D-グルコピラノース, MurNAc, NAMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NO8
CAS番号:
分子量:
293.27
Beilstein:
1994245
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
不純物
≤1 mol/mol methanol
white
mp
125  °C ((257 °F ))
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO8/c1-5(11(18)19)20-10(9(17)8(16)4-14)7(3-13)12-6(2)15/h3,5,7-10,14,16-17H,4H2,1-2H3,(H,12,15)(H,18,19)/t5-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
InChI Key
SOARVSUSWULNDI-TVVSKHENSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-アセチルムラミン酸(NAMA)は、細菌の細胞壁のプロテオグリカンに含まれるN-アセチルグルコサミンの乳酸エーテル誘導体であり、同定、鑑別、および特性評価のための基質として使用されます。 N-アセチルムラミン酸/N-アセチルグルコサミンキナーゼおよびN-アセチルムラミン酸エーテラーゼ。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A3007-BULK:
A3007-VAR:
A3007-10MG:4548174007921
A3007-5MG:
A3007-100MG:4548174007914
A3007-500MG:4548174007938
A3007-1G:
A3007-50MG:4548174007945
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Emma Hernandez-Sanabria et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 7, 235-235 (2017-06-24)
Understanding the driving forces behind the shifts in the ecological balance of the oral microbiota will become essential for the future management and treatment of periodontitis. As the use of competitive approaches for modulating bacterial outgrowth is unexplored in the
Weidong Zhu et al.
Journal of periodontal & implant science, 46(1), 2-9 (2016-03-05)
Porphyromonas gingivalis and Tannerella forsythia have been implicated as the major etiologic agents of periodontal disease. These two bacteria are frequently isolated together from the periodontal lesion, and it has been suggested that their interaction may increase each one's virulence
C S Hughes et al.
Biochimica et biophysica acta, 1861(8), 1951-1959 (2017-05-18)
A-type resistance towards "last-line" glycopeptide antibiotic vancomycin in the leading hospital acquired infectious agent, the enterococci, is the most common in the UK. Resistance is regulated by the VanR
Tingjun Liu et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 344-344 (2020-08-01)
Streptococcus mutans is an oral species closely associated with dental caries. As an early oral colonizer, S. mutans utilizes interspecies coaggregation to promote the colonization of subsequent species and affect polymicrobial pathogenesis. Previous studies have confirmed several adhering partner species
Justin A Hutcherson et al.
Scientific reports, 7(1), 10474-10474 (2017-09-07)
The oral microflora is composed of both health-promoting as well as disease-initiating bacteria. Many of the disease-initiating bacteria are anaerobic and include organisms such as Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, and Tannerella forsythia. Here we investigated a novel therapeutic