Merck
T2144
Sigma-Aldrich
N,N′,N″-トリアセチルキトトリオース
≥93% (HPLC)
別名:
NAG3, トリ(N-アセチル-D-グルコサミン), O-[2-アセトアミド-2-デオキシ-β-D-グルコピラノシル-(1→4)]-O-[2-アセトアミド-2-デオキシ-β-D-グルコピラノシル-(1→4)]-2-アセトアミド-2-デオキシ-D-グルコピラノース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H41N3O16
CAS番号:
分子量:
627.59
Beilstein:
75249
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥93% (HPLC)
フォーム
powder
不純物
≤8% water (Karl Fischer)
white to yellow cast
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C24H41N3O16/c1-8(32)25-11(4-28)17(36)21(12(35)5-29)42-24-16(27-10(3)34)20(39)22(14(7-31)41-24)43-23-15(26-9(2)33)19(38)18(37)13(6-30)40-23/h4,11-24,29-31,35-39H,5-7H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,33)(H,27,34)/t11-,12+,13+,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20+,21+,22+,23-,24-/m0/s1
InChI Key
LRDDKCYRFNJZBX-WHFMPQCRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N,N′,N′′-トリアセチルキトトリオースの用途は以下の通りです:
  • 構造的にリソザイム産生を阻害するためにマクロファージを処理するリソザイムの酵素活性の競合阻害剤として
  • Cel9A (エンドセルラーゼ)の触媒クレフトをドックするため
  • 金錯体化レクチンで標識する特異性にアクセスする阻害的糖類として
生物化学的/生理学的作用
N,N′,N′′-トリアセチルキトトリオースは、キチンオリゴ糖であり、リソザイムの阻害を促進します。 キチンオリゴ糖は多くの生理的機能と関連しています。生分解性であり、キチン性多糖類と関連複合糖類の識別に有効です。
調製ノート
Barker, S.A., et al., J. Chem. Soc., 2218 (1958)の方法によって調整されます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なオリゴ糖を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T2144-10MG-PW:
T2144-5MG:
T2144-VAR:
T2144-BULK:
T2144-10MG:
T2144-50MG-PW:
T2144-1MG:
T2144-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Staphylococcus aureus Evades Lysozyme-Based Peptidoglycan Digestion that Links Phagocytosis, Inflammasome Activation, and IL-1? Secretion
Shimada T, et al.
Cell host & microbe, 7(1), 38-49 (2010)
Lysozyme plays a dual role against the dimorphic fungus Paracoccidioides brasiliensis
Lopera D, et al.
Revista Do Instituto De Medicina Tropical De Sao Paulo, 50(3), 169-175 (2008)
Isolation and immunolocalization of a Pinus nigra lectin (PNL) during interaction with the necrotrophs?Heterobasidion annosum and Fusarium avenaceum
Nahalkova J, et al.
Physiological and Molecular Plant Pathology, 59(3), 153-163 (2001)
Chitin binding by Thermobifida fusca cellulase catalytic domains
Li Y and Wilson DB
Biotechnology and Bioengineering, 100(4), 644-652 (2008)
Analysis of chitin oligosaccharides by capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence
Wang CY and Hsieh YZ
Journal of Chromatography A, 979(1-2), 431-438 (2002)