由来生物
crab (red)
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
色
white to off-white
mp
211 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy (colorless to faint yellow solution)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
InChI Key
OVRNDRQMDRJTHS-RTRLPJTCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- レクチン組織化学における競合的阻害のための糖として
- Borrelia burgdorferi spirochetes 株の培養のためのBSK(Barbour-Stonner-Kellyas)培地における成分として
- S. pneumoniae 株に結合するM-フィコリンの特異性を調べる阻害アッセイのためにStreptococcus pneumoniae 株を懸濁するための結合バッファーの成分として
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8625-100G:
A8625-25G:
A8625-500G:
A8625-BULK:
A8625-10MG:
A8625-5G:
A8625-VAR:
2530005:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)