由来生物
bakers yeast
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C17H27N3O17P2.2Na/c1-6(22)18-10-13(26)11(24)7(4-21)35-16(10)36-39(31,32)37-38(29,30)33-5-8-12(25)14(27)15(34-8)20-3-2-9(23)19-17(20)28;;/h2-3,7-8,10-16,21,24-27H,4-5H2,1H3,(H,18,22)(H,29,30)(H,31,32)(H,19,23,28);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-;;/m1../s1
InChI Key
HXWKMJZFIJNGES-YZVFIFBQSA-L
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 小胞体におけるゴルジ体への輸送アッセイの反応混合物の成分として
- 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を使用した肝臓組織における UDP-GlcNAc 定量のためのリファレンススタンダードとして
- ペプチド基質に対する O-GlcNAc トランスフェラーゼ(OGT)のグリコシル化活性試験
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
U4375-VAR:
U4375-100MG:
U4375-BULK:
U4375-1G:
U4375-500MG:
U4375-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.