Merck
G5131
Sigma-Aldrich
グアノシン 5′-二リン酸-D-マンノース ナトリウム塩 from Saccharomyces cerevisiae
Type I, ≥97% (HPLC)
別名:
GDP-マンノース, GDPマンノース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C16H23N5O16P2Na2
CAS番号:
分子量:
649.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
タイプ
Type I
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C16H25N5O16P2.Na.H/c17-16-19-12-6(13(28)20-16)18-3-21(12)14-10(26)8(24)5(34-14)2-33-38(29,30)37-39(31,32)36-15-11(27)9(25)7(23)4(1-22)35-15;;/h3-5,7-11,14-15,22-27H,1-2H2,(H,29,30)(H,31,32)(H3,17,19,20,28);;
InChI Key
MEXITZOHWLXZKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グアノシン5′-ジホスホ-D-マンノース(GDP-Dマンノース)は、Saccharomyces cerevisiae(出芽酵母)の細胞質基質に高レベルで存在します。タンパク質のマンノシル化に重要です。GDP-D-マンノースは、GDP-I-フコースを作成するための重要な前駆体です。
アプリケーション
Saccharomyces cerevisiae(出芽酵母)由来のグアノシン5′-ジホスホ-D-マンノースナトリウム塩は、トランスグリコシル化酵素アッセイおよびS-グリコシルトランスフェラーゼ(SunS)との加水分解を用いた触媒反応におけるヌクレオチド糖として使用されています。
グアノシン5′-ジホスホ-D-マンノースナトリウム塩は、Saccharomyces cerevisiaeのミクロソームからのin vitro小胞形成におけるATP再生系の構成要素です。マンノシルトランスフェラーゼ活性アッセイに用いるバッファーの成分としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
グアノシン二リン酸マンノース(GDP-マンノース)は、マンノシルトランスフェラーゼが媒介するグリコシルトランスフェラーゼ(マンノシル化)反応におけるヌクレオチド糖基質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G5131-VAR:
G5131-10MG:
G5131-50MG:
G5131-BULK:
G5131-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N Smirnoff
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 355(1402), 1455-1464 (2000-12-29)
Ascorbate (vitamin C) can reach very high concentrations in chloroplasts (20-300 mM). The pool size in leaves and chloroplasts increases during acclimation to high light intensity and the highest concentrations recorded are in high alpine plants. Multiple functions for ascorbate
Daniel C Turnock et al.
Eukaryotic cell, 6(8), 1450-1463 (2007-06-15)
The cell surface glycoconjugates of trypanosomatid parasites are intimately involved in parasite survival, infectivity, and virulence in their insect vectors and mammalian hosts. Although there is a considerable body of work describing their structure, biosynthesis, and function, little is known
The coronary club.
M M Gilliland
Supervisor nurse, 10(3), 50-51 (1979-03-01)
Direct investigation of the Aspergillus GDP-mannose transporter by STD NMR spectroscopy.
Andrea Maggioni et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 12(16), 2421-2425 (2011-09-29)
Two KTR Mannosyltransferases Are Responsible for the Biosynthesis of Cell Wall Mannans and Control Polarized Growth in Aspergillus fumigatus
Henry C, et al.
mBio, 10(1), e02647-e02618 (2019)
資料
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.