由来生物
bovine liver
rabbit muscle
yeast
品質水準
アッセイ
98-100%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C15H22N2O18P2.3Na/c18-5-1-2-17(15(26)16-5)12-9(22)6(19)4(32-12)3-31-36(27,28)35-37(29,30)34-14-10(23)7(20)8(21)11(33-14)13(24)25;;;/h1-2,4,6-12,14,19-23H,3H2,(H,24,25)(H,27,28)(H,29,30)(H,16,18,26);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12-,14-;;;/m1.../s1
InChI Key
XXXUNWUNTOMVIG-QWGSIYABSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U6751-1G:
U6751-VAR:
U6751-25MG:
U6751PROC:
U6751-2G:
U6751-BULK:
U6751-CP:
U6751-250MG:
U6751-500MG:
U6751-5MG:
U6751-100MG:
U6751-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.