Merck
G0380
Sigma-Aldrich
α-D-ガラクトース 1-リン酸 二カリウム塩 五水和物
Type II, ≥98% (HPLC)
別名:
α-D-ガラクトピラノシル 1-リン酸 二カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11K2O9P · 5H2O
CAS番号:
分子量:
426.39
Beilstein:
3922740
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
bovine milk
品質水準
タイプ
Type II
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.5 mol % glucose 1-phosphate.
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
微量陽イオン
K: 20.4-26.1% (anhydrous)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K.5H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;;;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;;;;;;/m1......./s1
InChI Key
ZYBRMLNCQMITLC-JFYWUTKTSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
α-D-ガラクトース1-リン酸は、UDP-グルコース:α-D-ガラクトース-1-リン酸ウリジリルトランスフェラーゼ(EC 2.7.7.12)を介したUDP-ガラクトース(UDP-Gal)形成プロセスを調べるための、ガラクトース代謝におけるLeloir経路の研究に使用されます。ガラクトース-1-リン酸ウリジリルトランスフェラーゼの同定および機能解析に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
グルコースおよびガラクトースの相互変換における代謝中間体。また、ガラクトースの代謝および糖ヌクレオチドの代謝にも関与しています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G0380-1G:
G0380-250MG:
G0380-BULK:
G0380-50MG:
G0380-25MG:
G0380-100MG:
G0380-500MG:
G0380-10MG:
G0380-VAR:
G0380-5G:
試験成績書(COA)